missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Human/Mouse Neprilysin/CD10 Antibody, R&D Systems™
Beschreibung
Neprilysin/CD10 Monoclonal specifically detects Neprilysin/CD10 in Human, Mouse samples. It is validated for Western Blot, Immunohistochemistry.
Spezifikation
Spezifikation
| Antigen | Neprilysin/CD10 |
| Anwendungen | Western Blot, Immunohistochemistry |
| Klassifikation | Monoclonal |
| Klon | 200103 |
| Konzentration | LYOPH |
| Konjugat | Unconjugated |
| Verdünnung | Western Blot 1 ug/mL, Immunohistochemistry 8-25 ug/mL |
| Zusammensetzung | Lyophilized from a 0.2 μm filtered solution in PBS with Trehalose. *Small pack size (SP) is supplied as a 0.2 μm filtered solution in PBS. with No Preservative |
| Gen-Zugriffsnummer | Q61391 |
| Gen-Alias | Atriopeptidase, CALLA, CALLAmembrane metallo-endopeptidase (neutral endopeptidase, enkephalinase), CD10, CD10 antigen, CD10), CD10membrane metallo-endopeptidase variant 1, Common acute lymphocytic leukemia antigen, DKFZp686O16152, EC 3.4.24, EC 3.4.24.11, Enkephalinase, EPN, Leu-19, membrane metallo-endopeptidase, membrane metallo-endopeptidase variant 2, MGC126681, MGC126707, MME, NEPmembrane metallo-endopeptidase (neutral endopeptidase, enkephalinase, CALLA, neprilysin, Neutral endopeptidase, Neutral Endopeptidase 24.11, NKH1, SFE, Skin fibroblast elastase |
| Mehr anzeigen |
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?