Learn More
Human/Mouse Orexin A/Hypocretin-1 Antibody, R&D Systems™
GREENER_CHOICE
Mouse Monoclonal Antibody
229.00 € - 2115.00 €
Spezifikation
Antigen Orexin A/Hypocretin-1
Klon 97505
Verdünnung Immunohistochemistry 5-25 ug/mL
Anwendungen Immunohistochemistry
Klassifikation Monoclonal
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 3
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
18759118
GREENER_CHOICE
Unterlagen ansehen
R&D Systems
MAB763-SP
25 μg
229.00 €
25 Mikrogramm
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
18799427
GREENER_CHOICE
Unterlagen ansehen
R&D Systems
MAB763-100
100 μg
520.00 €
100 Mikrogramm
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
18737639
GREENER_CHOICE
Unterlagen ansehen
R&D Systems
MAB763-500
500 μg
2115.00 €
500 Mikrogramm
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Beschreibung
Beschreibung
Orexin A/Hypocretin-1 Monoclonal antibody specifically detects Orexin A/Hypocretin-1 in Human, Mouse samples. It is validated for Immunohistochemistry.
Spezifikation
Spezifikation
Orexin A/Hypocretin-1
Immunohistochemistry 5-25 ug/mL
Monoclonal
Mouse
Human, Mouse, Rat
O43612
3060
KLH-coupled human Orexin A/Hypocretin-1 synthetic peptide Accession # O43612
Primary
Reconstitute at 0.5 mg/mL in sterile PBS.
Detects human and mouse Orexin A/Hypocretin-1. In dot blots, no cross-reactivity with recombinant human Orexin B is observed.
97505
Immunohistochemistry
Unconjugated
RUO
Lyophilized from a 0.2 μm filtered solution in PBS with Trehalose. *Small pack size (SP) is supplied as a 0.2 μm filtered solution in PBS. with No Preservative
HCRT, Hcrt1, hypocretin (orexin) neuropeptide precursor, Hypocretin1, Hypocretin-1, NRCLP1, orexin, OXHcrt, PPORX, PPOXHypocretin
HCRT
IgG1
Protein A or G purified from ascites
Use a manual defrost freezer and avoid repeated freeze-thaw cycles. 12 months from date of receipt, -20 to -70 degreesC as supplied. 1 month, 2 to 8 degreesC under sterile conditions after reconstitution. 6 months, -20 to -70 degreesC under sterile conditions after reconstitution.