missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Human/Mouse/Primate BMP-9 Antibody, R&D Systems™

Artikelnummer. 18150341
Change view
Click to view available options
Menge:
100 μg
25 μg
500 μg
Packungsgröße:
100 Mikrogramm
25 Mikrogramm
500 Mikrogramm
Artikelnummer. Menge unitSize
18150341 500 μg 500 Mikrogramm
18721708 25 μg 25 Mikrogramm
18131461 100 μg 100 Mikrogramm
3 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 18150341

Marke: R&D Systems MAB3209500

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Mouse Monoclonal Antibody has been used in 11 publications

BMP-9 Monoclonal specifically detects BMP-9 in Human, Mouse, Primate samples. It is validated for Western Blot, Neutralization, ELISA Capture (Matched Antibody Pair).
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Antigen BMP-9
Anwendungen Western Blot, Neutralization, ELISA
Klassifikation Monoclonal
Klon 360107
Konzentration LYOPH
Konjugat Unconjugated
Verdünnung Western Blot 1 ug/mL, Neutralization 0.01-0.04 ug/mL, ELISA Capture (Matched Antibody Pair) 2-8 ug/mL
Zusammensetzung Lyophilized from a 0.2 μm filtered solution in PBS with Trehalose. *Small pack size (SP) is supplied as a 0.2 μm filtered solution in PBS. with No Preservative
Gen-Zugriffsnummer Q9UK05
Gen-Alias BMP9, BMP9BMP-9Bone morphogenetic protein 9, GDF2, GDF-2, growth differentiation factor 2, growth/differentiation factor 2
Gensymbole GDF2
Wirtsspezies Mouse
Immunogen E. coli-derived recombinant human BMP-9 Ser320-Arg429 Accession # Q9UK05
Reinigungsverfahren Protein A or G purified from hybridoma culture supernatant
Menge 500 μg
Regulatorischer Status RUO
Primär oder sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 2658
Testspezifität Detects human and primate BMP-9 in ELISAs and Western blots. In direct ELISAs and Western blots, no cross-reactivity with recombinant human BMP-1, -1.1, -2, -3, -3b, -4, -5, -6, -7, -8, or -10 is observed. In direct ELISAs, approximately 80% cross-reactivity with recombinant mouse (rm) BMP-9 and 10% cross-reactivity with rmBMP-10 is observed.
Rekonstitution Reconstitute at 0.5 mg/mL in sterile PBS.
Zielspezies Human, Mouse, Primate
Inhalt und Lagerung Use a manual defrost freezer and avoid repeated freeze-thaw cycles. 12 months from date of receipt, -20 to -70 degreesC as supplied. 1 month, 2 to 8 degreesC under sterile conditions after reconstitution. 6 months, -20 to -70 degreesC under sterile conditions after reconstitution.
Form Purified
Isotype IgG2b
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.