missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Human/Mouse/Rat Contactin-2/TAG1 Antibody, R&D Systems™
GREENER_CHOICE

Artikelnummer. 18776337
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
25 μg
Packungsgröße:
25 Mikrogramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
18776337 25 μg 25 Mikrogramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 18776337 Lieferant R&D Systems Lieferanten-Nr. AF1714SP

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Goat Polyclonal Antibody has been used in 6 publications

Contactin-2/TAG1 Polyclonal specifically detects Contactin-2/TAG1 in Human, Mouse, Rat samples. It is validated for Western Blot, Simple Western, Immunohistochemistry.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Antigen Contactin-2/TAG1
Anwendungen Western Blot, Immunohistochemistry
Klassifikation Polyclonal
Konzentration LYOPH
Konjugat Unconjugated
Verdünnung Western Blot 1 ug/mL, Simple Western 20 ug/mL, Immunohistochemistry 5-15 ug/mL
Zusammensetzung Lyophilized from a 0.2 μm filtered solution in PBS with Trehalose. *Small pack size (SP) is supplied as a 0.2 μm filtered solution in PBS. with No Preservative
Gen-Zugriffsnummer Q02246
Gen-Alias Axonal glycoprotein TAG-1, Axonin-1, axonin-1 cell adhesion molecule, AXT, CNTN2, contactin 2 (axonal), contactin 2 (transiently expressed), contactin-2, Contactin2, DKFZp781D102, FLJ37193, MGC157722, TAG1, TAG-1, TAX, TAX1, TAX-1, TAX1FLJ42746, Transient axonal glycoprotein 1, transiently-expressed axonal glycoprotein
Gensymbole CNTN2
Wirtsspezies Goat
Immunogen Mouse myeloma cell line NS0-derived recombinant human Contactin-2/TAG1 Leu29-Asn1012 Accession # Q02246
Reinigungsverfahren Affinity Purified
Menge 25 μg
Regulatorischer Status RUO
Primär oder sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 6900
Testspezifität Detects human Contactin-2/TAG1 in direct ELISAs. Detects human, mouse, and rat Contactin-2/TAG1 in Western blots. In direct ELISAs, less than 5% cross-reactivity with recombinant human (rh) Contactin-3, rhContactin-4, rhContactin-5 and rhContactin-6 is observed.
Rekonstitution Reconstitute at 0.2 mg/mL in sterile PBS.
Zielspezies Human, Mouse, Rat
Inhalt und Lagerung Use a manual defrost freezer and avoid repeated freeze-thaw cycles. 12 months from date of receipt, -20 to -70 degreesC as supplied. 1 month, 2 to 8 degreesC under sterile conditions after reconstitution. 6 months, -20 to -70 degreesC under sterile conditions after reconstitution.
Isotype IgG
Mehr anzeigen Weniger anzeigen

For Research Use Only

Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.