missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Human/Mouse/Rat/Hamster ACE-2 Antibody, R&D Systems™
GREENER_CHOICE

Artikelnummer. 18707338
Change view
Click to view available options
Menge:
25 μg
Packungsgröße:
25 Mikrogramm
Artikelnummer. Menge unitSize
18707338 25 μg 25 Mikrogramm
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 18707338

Marke: R&D Systems AF933SP

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Goat Polyclonal Antibody

ACE-2 Polyclonal specifically detects ACE-2 in Human, Mouse, Rat, Hamster samples. It is validated for Western Blot, Simple Western, Flow Cytometry, Immunohistochemistry, Immunoprecipitation, Blockade of Receptor-ligand Interaction.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Antigen ACE-2
Anwendungen Western Blot, Flow Cytometry, Immunohistochemistry, Immunoprecipitation, Blocking Assay
Klassifikation Polyclonal
Konzentration LYOPH
Konjugat Unconjugated
Verdünnung Western Blot 1 ug/mL, Simple Western 10 ug/mL, Flow Cytometry 0.25 ug/10^6 cells, Immunohistochemistry 3-15 ug/mL, Immunoprecipitation 25 ug/mL, Blockade of Receptor-ligand Interaction
Zusammensetzung Lyophilized from a 0.2 μm filtered solution in PBS with Trehalose. *Small pack size (SP) is supplied as a 0.2 μm filtered solution in PBS. with No Preservative
Gen-Zugriffsnummer Q9BYF1
Gen-Alias ACE2, ACEH, ACEHangiotensin I converting enzyme 2, ACE-related carboxypeptidase, angiotensin I converting enzyme (peptidyl-dipeptidase A) 2, angiotensin-converting enzyme 2, Angiotensin-converting enzyme homolog, DKFZp434A014, EC 3.4.17, EC 3.4.17.23, Metalloprotease MPROT15
Gensymbole ACE2
Wirtsspezies Goat
Immunogen Mouse myeloma cell line NS0-derived recombinant human ACE-2 Gln18-Ser740 Accession # Q9BYF1
Reinigungsverfahren Affinity Purified
Menge 25 μg
Regulatorischer Status RUO
Primär oder sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 59272
Testspezifität Detects human ACE-2 in direct ELISAs. Detects human, mouse, and rat ACE-2 in Western blots. Detects Hamster ACE-2 in immunohistochemistry. In direct ELISAs and Western blots, less than 1% cross-reactivity with recombinant human ACE is observed.
Rekonstitution Reconstitute at 0.2 mg/mL in sterile PBS.
Zielspezies Human, Mouse, Rat, Hamster
Inhalt und Lagerung Use a manual defrost freezer and avoid repeated freeze-thaw cycles. 12 months from date of receipt, -20 to -70 degreesC as supplied. 1 month, 2 to 8 degreesC under sterile conditions after reconstitution. 6 months, -20 to -70 degreesC under sterile conditions after reconstitution.
Isotype IgG
Mehr anzeigen Weniger anzeigen

For Research Use Only

Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.