missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Human/Mouse/Rat HIF-1 alpha/HIF1A Antibody, R&D Systems™
GREENER_CHOICE

Artikelnummer. 18062542
Change view
Click to view available options
Menge:
100 μg
Packungsgröße:
100 Mikrogramm
Artikelnummer. Menge unitSize
18062542 100 μg 100 Mikrogramm
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 18062542

Marke: R&D Systems AF1935

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Goat Polyclonal Antibody has been used in 24 publications

HIF-1 alpha Polyclonal specifically detects HIF-1 alpha in Human, Mouse, Rat samples. It is validated for Western Blot, Simple Western, Immunoprecipitation, Chromatin Immunoprecipitation (ChIP), Immunocytochemistry, Knockout Validated.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Antigen HIF-1 alpha
Anwendungen ChIP Assay, Immunocytochemistry, Immunoprecipitation, KnockDown
Klassifikation Polyclonal
Konzentration LYOPH
Konjugat Unconjugated
Verdünnung Western Blot 0.5 ug/mL, Simple Western 5 ug/mL, Immunoprecipitation 2 ug/500 ug cell lysate, Chromatin Immunoprecipitation (ChIP) 5 ug/5 x 10^6 cells, Immunocytochemistry 0.3-15 ug/mL, Knockout Validated 0.3-15 ug/mL
Gen-Zugriffsnummer Q16665.1
Gen-Alias AINT, anti-HIF-1 alpha, anti-HIF1A, ARNT interacting protein, ARNT-interacting protein, Basic-helix-loop-helix-PAS protein MOP1, BHLHE78, Class E basic helix-loop-helix protein 78, HIF 1A, HIF1, HIF1 alpha, HIF-1 alpha, HIF-1a, HIF1A, HIF-1alpha, HIF-1-alpha, HIF1-alpha, hypoxia inducible factor 1 alpha subunit, hypoxia inducible factor 1 subunit alpha, hypoxia inducible factor 1, alpha subunit (basic helix-loop-helix transcription factor), hypoxia-inducible factor 1-alpha, Member of PAS protein 1, member of PAS superfamily 1, MOP1, PAS domain-containing protein 8, PASD8
Gensymbole HIF1A
Wirtsspezies Goat
Immunogen E. coli-derived recombinant human HIF-1 alpha Arg575-Asn826 Accession # Q16665.1
Reinigungsverfahren Affinity Purified
Menge 100 μg
Regulatorischer Status RUO
Primär oder sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 3091
Testspezifität Detects human, mouse and rat HIF-1 alpha .
Rekonstitution Reconstitute at 0.2 mg/mL in sterile PBS.
Zielspezies Human, Mouse, Rat
Inhalt und Lagerung Use a manual defrost freezer and avoid repeated freeze-thaw cycles. 12 months from date of receipt, -20 to -70 degreesC as supplied. 1 month, 2 to 8 degreesC under sterile conditions after reconstitution. 6 months, -20 to -70 degreesC under sterile conditions after reconstitution.
Isotype IgG
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.