Learn More
R&D Systems™ Human/Mouse/Rat/Porcine/Canine TGF-beta 1 Quantikine ELISA
Artikelnummer. 18786456
Change view
Click to view available options
Menge:
1 Kit
1/Packung 6 Platten
Packungsgröße:
96 Stück
Artikelnummer. Menge unitSize
18786456 1 Kit 96 Stück
18730907 1/Packung 6 Platten 96 Stück
2 options
Artikelnummer. 18786456
Marke: R&D Systems™ DB100C
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Spezifikation
Spezifität Natural and recombinant TGF-beta 1. This assay also recognizes human TGF-beta 1.2.
Zur Verwendung mit (Anwendung) ELISA
Gen-ID (Entrez) 7040
Menge 1 Kit
Lagerungsbedingungen Store the unopened product at 2°C to 8°C. Do not use past expiration date.
Synonym CEDLAP, DPD1, latency-associated peptide, TGF beta, TGF beta1, TGFB, TGFB1, TGFbeta, TGFbeta 1, TGF-beta 1 protein, TGF-beta-1, transforming growth factor beta-1, transforming growth factor, beta 1
Ziel Human