missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
R&D Systems™ Human/Mouse/Rat/Porcine/Canine TGF-beta 1 Quantikine ELISA
Spezifikation
Spezifikation
| Spezifität | Natural and recombinant TGF-beta 1. This assay also recognizes human TGF-beta 1.2. |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | ELISA |
| Gen-ID (Entrez) | 7040 |
| Menge | 1 Kit |
| Lagerungsbedingungen | Store the unopened product at 2°C to 8°C. Do not use past expiration date. |
| Synonym | CEDLAP, DPD1, latency-associated peptide, TGF beta, TGF beta1, TGFB, TGFB1, TGFbeta, TGFbeta 1, TGF-beta 1 protein, TGF-beta-1, transforming growth factor beta-1, transforming growth factor, beta 1 |
| Ziel | Human |
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?