Learn More
Human/Mouse/Rat SOX2 Antibody, R&D Systems™
GREENER_CHOICE
Mouse Monoclonal Antibody
245.00 € - 2150.00 €
Spezifikation
Antigen SOX2
Klon 245610R
Verdünnung Western Blot 2 ug/mL, Intracellular Staining by Flow Cytometry 0.25 ug/10^6 cells
Anwendungen Western Blot, Flow Cytometry
Klassifikation Monoclonal
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 4
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
18781448
GREENER_CHOICE
Unterlagen ansehen
R&D Systems
MAB2018R-SP
25 μg
245.00 €
25 Mikrogramm
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
18745589
GREENER_CHOICE
Unterlagen ansehen
R&D Systems
MAB2018R-100
100 μg
550.00 €
100 Mikrogramm
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
18162531
Unterlagen ansehen
R&D Systems
MAB2018R-500
500 ug
2150.00 €
500 Mikrogramm
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
18171871
Unterlagen ansehen
R&D Systems
MAB2018R-01M
1 mg
2035.00 €
1 Milligramm
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Beschreibung
Beschreibung
SOX2 Monoclonal specifically detects SOX2 in Human, Mouse, Rat samples. It is validated for Western Blot, Intracellular Staining by Flow Cytometry.
Spezifikation
Spezifikation
SOX2
Western Blot 2 ug/mL, Intracellular Staining by Flow Cytometry 0.25 ug/10^6 cells
Monoclonal
Purified
RUO
P48431
6657
IgG2a
Protein A or G purified from cell culture supernatant
Detects human and mouse SOX2 in Western blots.
245610R
Western Blot, Flow Cytometry
Unconjugated
Mouse
Human, Mouse, Rat
ANOP3, MCOPS3, MGC2413, SRY (sex determining region Y)-box 2, SRY-related HMG-box gene 2, transcription factor SOX2, transcription factor SOX-2
SOX2
Primary
Use a manual defrost freezer and avoid repeated freeze-thaw cycles. 12 months from date of receipt, -20 to -70 degreesC as supplied. 1 month, 2 to 8 degreesC under sterile conditions after reconstitution. 6 months, -20 to -70 degreesC under sterile conditions after reconstitution.