Learn More
Ambion™ Silencer™ benutzerdefinierte siRNA-Bibliothek, plattenintegriert, Mensch und Maus
Artikelnummer. 10733257
Ansicht ändern
Click to view available options
Inhalt und Lagerung:
Raumtemperatur
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Inhalt und Lagerung
10733257 Raumtemperatur
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Nur f\u00FCr Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Artikelnummer. 10733257 Lieferant Ambion™ Lieferanten-Nr. AM81832
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 07-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Nur f\u00FCr Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Silencer™ benutzerdefinierte siRNA-Bibliothek, plattenintegriert, Mensch und Maus
Silencer™ siRNA-Bibliotheken verfügen über vorkonzipierte Silencer™ siRNAs, und, wenn verfügbar, validierte Silencer™ siRNAs in 96-Wells oder 384-Well-Platten.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Inhalt und Lagerung Raumtemperatur
Beschreibung siRNA-Bibliothek in Platten, kundenspezifisch, verfügt über Kombinationen aus vorkonfigurierten Silencer siRNAs und, sofern verfügbar, validierten Silencer siRNAs, in 96-Well- oder 384-Well-Platten
Produkttyp siRNA-Bibliothek in Platten