Learn More
Invitrogen™ eBioscience™ ELISA Ready-SET-Go!™ für Human-/Maus-TGF-beta1 Kit, 2. Generation
Artikelnummer. 15298897
Click to view available options
Menge:
10 x 96 Tests
20 x 96 Tests
2 x 96 Tests
Packungsgröße:
10 Stück
2 Sets
20 Stück
Artikelnummer. 15298897
Marke: Invitrogen™ 88835022
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Speziell entwickelt für die genaue und präzise Messung des Gehalts an humanem oder Maus-TGF-beta-1-Protein in Proben u.a. aus Serum, Plasma und Zellkulturüberständen. Dieses Kit der zweiten Generation hat eine erhöhte Empfindlichkeit mit einem Bereich von 8 bis 1000 pg/ml.
Das unbeschichtete ELISA-Kit für den transformierenden Wachstumsfaktor beta 1 (TGFβ1) (human/Maus) enthält vorab aufeinander abgestimmte Antikörperpaare, Platten und Reagenzien für quantitative Enzyme-Linked Immunosorbent-Assays (ELISA) zum Nachweis und zur Quantifizierung der Konzentrationen des humanen/Maus-TGFβ1-Proteins.Waschpuffer und Stopplösung sind für die Durchführung der ELISA-Reaktion erforderlich und separat erhältlich.Funktionsprinzip der Methode ELISAs sind zur Messung der Zielmenge bestimmt, die zwischen einem zusammenpassenden Antikörperpaar gebunden ist.Ein zielspezifischer Antikörper wird über Nacht auf den Boden der Wells einer Mikrotiterplatte beschichtet.Proben, Standards oder Kontrollen werden dann in diese Wells gegeben und binden an den immobilisierten Antikörper (Capture).Durch Zugabe des zweiten (Detektor-)Antikörpers entsteht ein Sandwich, dann wird eine Substratlösung hinzugefügt, die mit dem Enzym-Antikörper-Zielkomplex reagiert, um ein messbares Signal zu erzeugen.Die Intensität dieses Signals ist direkt proportional zur Konzentration des in der Originalprobe vorhandenen Ziels.
TGF beta-1 (TGFB1, Transforming Growth Factor Beta 1) is a polypeptide member of the transforming growth factor beta superfamily of cytokines, found almost ubiquitously in tissues. Transforming growth factor (TGF)-b is stored in the extracellular matrix as a latent complex with its pro-domain. Activation of TGF beta-1 requires the binding of aV integrin to an RGD sequence in the prodomain and exertion of force on this domain, which is held in the extracellular matrix by latent TGF-b binding proteins. Latent forms are complexes of TGF beta-1, an amino-terminal portion of the TGF-beta precursor, designated TGF-LAP (TGF-latency associated peptide), and a specific binding protein, known as LTBP. TGF beta-1 helps regulates proliferation, differentiation, adhesion, migration in many cell types. Many cells have TGF beta receptors, and the protein positively and negatively regulates many other growth factors. TGF beta-1 is cleaved into a latency-associated peptide and a mature TGF beta-1 peptide, and is found in either a latent form composed of a TGFB1 homodimer, a LAP homodimer, and a latent TGFB1-binding protein, or in an active form composed of a TGF beta-1 homodimer. The mature peptide may also form heterodimers with other TGF beta family members. The gene for TGF beta-1 is frequently upregulated in tumor cells, and mutations in this gene result in Camurati-Engelmann disease and cystic fibrosis.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Zugriffsnummer P/P
Assay-Bereich 8 bis 1,000 pg/ml
Assay-Empfindlichkeit: 8 pg/mL
Inhalt und Lagerung Capture Antibody: Pre-titrated, purified antibody
Detection Antibody: Pre-titrated, biotin-conjugated antibody
Standard: Recombinant cytokine for generating standard curve and calibrating samples
Coating Buffer: 10X PBS ELISA Coating Buffer
Assay Diluent: 5X Concentrated
Detection Enzyme: Pre-titrated Avidin-HRP
Substrate Solution: Tetramethylbenzidine (TMB) Solution
Certificate of Analysis: Lot-specific instructions for dilution of antibodies and standards.
96-well Plates: Corning Costar flat-bottom plates (included with Cat. Nos. ending in -22, -76, and -86)
Konjugat Biotin
Immunassay-Kit-Format Uncoated ELISA Kit with Plates
Produkttyp ELISA-Kit
Probentyp Plasma, Serum, Überstand
Zielspezies Human, Maus
Zur Verwendung mit (Anwendung) ELISA
Zur Verwendung mit (Geräte) Kolorimetrisches Mikrotiterplatten-Lesegerät
Gen-Alias CED; cytokine; DPD1; LAP; Latency-associated peptide; prepro-transforming growth factor beta-1; regulatory protein; TGF b; TGF b 1; TGF beta; tgf beta 1; tgf beta1; TGF beta-1; TGF beta-1 protein; TGF β; TGF β 1; TGF β1; Tgfb; TGFB1; TGF-B1; Tgfb-1; TGFbeta; TGF-beta 1; TGF-beta 1 protein; TGFbeta1; TGF-beta1; TGF-beta-1; TGFβ1; Transforming growth factor; transforming growth factor b1; transforming growth factor beta; transforming growth factor beta 1; transforming growth factor beta-1; Transforming growth factor beta-1 proprotein; transforming growth factor beta-1 proprotein; transforming growth factor beta-1; transforming growth factor β1; transforming growth factor, beta 1; transforming growth factor, beta 1 (Camurati-Engelmann disease); transforming growth factor, beta-1; transforming growth factor-beta 1; transforming growth factor-beta I; transforming growth factor-beta-1; transforming growth factor-beta-1 precursor; unnamed protein productCED; cytokine; DPD1; LAP; Latency-associated peptide; prepro-transforming growth factor beta-1; regulatory protein; TGF b; TGF b 1; TGF beta; tgf beta 1; tgf beta1; TGF beta-1; TGF beta-1 protein; TGF β; TGF β 1; TGF β1; Tgfb; TGFB1; TGF-B1; Tgfb-1; TGFbeta; TGF-beta 1; TGF-beta 1 protein; TGFbeta1; TGF-beta1; TGF-beta-1; TGFβ1; Transforming growth factor; transforming growth factor b1; transforming growth factor beta; transforming growth factor beta 1; transforming growth factor beta-1; Transforming growth factor beta-1 proprotein; transforming growth factor beta-1 proprotein; transforming growth factor beta-1; transforming growth factor β1; transforming growth factor, beta 1; transforming growth factor, beta 1 (Camurati-Engelmann disease); transforming growth factor, beta-1; transforming growth factor-beta 1; transforming growth factor-beta I; transforming growth factor-beta-1; transforming growth factor-beta-1 precursor; unnamed protein product; IFN-g; Ifg
Gen-ID (Entrez) 21803, 7040
Gensymbol IFN-g,Ifg
Kitinhalt Capture-Antikörper: Vortitrierter, aufgereinigter Antikörper, Nachweisantikörper: Vortitrierter, biotinkonjugierter Antikörper, Standard: Rekombinantes Zytokin zur Erzeugung von Standardkurven und zur Kalibrierung von Proben, Beschichtungspuffer 10x PBS ELISA-Beschichtungspuffer, Assay-Verdünnungsmittel: 5-fach konzentriert, Nachweisenzym Vortitrierte Avidin-HRP, Substratlösung: Tetramethylbenzidin (TMB)-Lösung, Analysezertifikat: Chargenspezifische Anweisungen für die Verdünnung von Antikörpern und Standards., 96-Well-Platten: Corning Costar Flachbodenplatten (enthalten im Lieferumfang der Produktnr. Nummern, die mit -22, -76 und -86 enden), 96 Well Plate: High affinity 96-well plate (included with product Cat. Nos. ending in suffixes -22, -76, -86)
Marker oder Farbstoff HRP
Protein-Aliase TGF-beta-1, LAP
Menge 2 x 96 Tests
Kennzeichnung RUO
Probenvolumen Plasma, 20 μl; Serum, 20 μl; Überstand, 100 μl
Lagerungsbedingungen 2 bis 8 °C
Synonym Transformierender Wachstumsfaktor beta 1, TGF-b1
Ziel Human
Prüfzeit 1 Std 45 Min
Gesamte Assay-Zeit 24 Std 30 Min
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Nur für Forschungszwecke