Learn More
Invitrogen™ eBioscience™ ELISA Ready-SET-Go!™ für Human-/Maus-TGF-beta1 Kit, 2. Generation
Beschreibung
Das unbeschichtete ELISA-Kit für den transformierenden Wachstumsfaktor beta 1 (TGFβ1) (human/Maus) enthält vorab aufeinander abgestimmte Antikörperpaare, Platten und Reagenzien für quantitative Enzyme-Linked Immunosorbent-Assays (ELISA) zum Nachweis und zur Quantifizierung der Konzentrationen des humanen/Maus-TGFβ1-Proteins.Waschpuffer und Stopplösung sind für die Durchführung der ELISA-Reaktion erforderlich und separat erhältlich.Funktionsprinzip der Methode ELISAs sind zur Messung der Zielmenge bestimmt, die zwischen einem zusammenpassenden Antikörperpaar gebunden ist.Ein zielspezifischer Antikörper wird über Nacht auf den Boden der Wells einer Mikrotiterplatte beschichtet.Proben, Standards oder Kontrollen werden dann in diese Wells gegeben und binden an den immobilisierten Antikörper (Capture).Durch Zugabe des zweiten (Detektor-)Antikörpers entsteht ein Sandwich, dann wird eine Substratlösung hinzugefügt, die mit dem Enzym-Antikörper-Zielkomplex reagiert, um ein messbares Signal zu erzeugen.Die Intensität dieses Signals ist direkt proportional zur Konzentration des in der Originalprobe vorhandenen Ziels.
Spezifikation
Spezifikation
| Zugriffsnummer | P/P |
| Assay-Bereich | 8 bis 1,000 pg/ml |
| Assay-Empfindlichkeit: | 8 pg/mL |
| Inhalt und Lagerung | Capture Antibody: Pre-titrated, purified antibody Detection Antibody: Pre-titrated, biotin-conjugated antibody Standard: Recombinant cytokine for generating standard curve and calibrating samples Coating Buffer: 10X PBS ELISA Coating Buffer Assay Diluent: 5X Concentrated Detection Enzyme: Pre-titrated Avidin-HRP Substrate Solution: Tetramethylbenzidine (TMB) Solution Certificate of Analysis: Lot-specific instructions for dilution of antibodies and standards. 96-well Plates: Corning Costar flat-bottom plates (included with Cat. Nos. ending in -22, -76, and -86) |
| Konjugat | Biotin |
| Immunassay-Kit-Format | Uncoated ELISA Kit with Plates |
| Produkttyp | ELISA-Kit |
| Probentyp | Plasma, Serum, Überstand |
| Zielspezies | Human, Maus |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | ELISA |
| Mehr anzeigen |
Nur für Forschungszwecke