Learn More
Invitrogen™ Instant ELISA™-Kit für humane Myeloperoxidase
Artikelnummer. 15501547
Change view
Click to view available options
Menge:
128 Tests
Packungsgröße:
128 Tests
Artikelnummer. Menge unitSize
15501547 128 Tests 128 Tests
1 options
Artikelnummer. 15501547
Marke: Invitrogen™ BMS2038INST
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beinhaltet
  • Aluminiumbeutel mit einer Mikrotiterplatte, beschichtet mit monoklonalen Antikörpern gegen humanes MPO, Biotin-Konjugat (monoklonaler Antikörper gegen humanes MPO), Streptavidin-HRP und Probenverdünnungsmittel, gefriergetrocknet
  • Aluminiumbeutel mit einer humanen MPO-Standardkurve (farbig)
  • Waschpufferkonzentrat 20x (phosphatgepufferte Kochsalzlösung mit 1 % Tween 20)
  • Probenverdünnungsmittel
  • Substratlösung (Tetramethylbenzidin)
  • Stopplösung (1 M Phosphorsäure)
  • Klebefolien
Instant ELISA-Kit
Der Human Myeloperoxidase (Hu MPO) ELISA quantifiziert Hu MPO in Humanserum, -plasma, gepufferter Lösung oder Zellkulturmedium. Der Assay erkennt ausschließlich natürliches und rekombinantes Hu MPO. Verfahrensprinzip Der Human MPO-Festphasen-Sandwich-ELISA (Enzym-Linked Immunosorbent-Assay) misst die Zielmenge, die zwischen einem zusammenpassenden Antikörperpaar gebunden ist. Ein zielspezifischer Antikörper wurde in den Wells der mitgelieferten Mikrotiterplatte vorbeschichtet. Proben, Standards oder Kontrollen werden dann in diese Wells gegeben und binden an den immobilisierten Antikörper (Capture). Das Sandwich entsteht durch Zugabe des zweiten Antikörpers (Detektor), dann wird eine Substratlösung hinzugefügt, die mit dem Enzym-Antikörper-Zielkomplex reagiert und ein messbares Signal erzeugt. Die Intensität dieses Signals ist direkt proportional zur Konzentration des in der Originalprobe vorhandenen Ziels. Strenge Validierung Jede hergestellte Charge dieses ELISA-Kits ist auf Kriterien wie Empfindlichkeit, Spezifität, Präzision und Chargenkonsistenz geprüft. Weitere Informationen zur Validierung werden in der Bedienungsanleitung angegeben.
Myeloperoxidase (MPO) ist ein Hämoprotein, das während der Aktivierung in Neutrophilen exprimiert und sezerniert wird. Die native Myeloperoxidase wird als kovalent gebundener tetramerischer Komplex aus zwei glykosylierten Alphaketten mit einem Molekulargewichtsbereich von 59 bis 64 kDa und zwei nicht glykosylierten Beta-Ketten (MW ∽14 kDa) mit Gesamt-MW ∽150 kDa und einem theoretischen pI von9.2 dargestellt. Myeloperoxidase wird üblicherweise als Hauptziel von antineutrophilen Zytoplasmoantikörpern (ANCA), den serologischen Markern für bestimmte systemische Vaskulitäten wie Periarteriitis nodosa, mikroskopischer Polyarteriitis und pulmonaler eosinophiler Granulomatose (Churg-Strauss-Syndrom) angesehen. Niedrige bis mäßige Anti-Myeloperoxidase-Autoantikörperspiegel wurden auch bei rheumatoider Arthritis festgestellt. Kürzlich wurde nachgewiesen, dass Myeloperoxidase an der Einleitung und dem Fortschreiten von Herz-Kreislauf-Erkrankungen beteiligt ist. Myeloperoxidase besitzt starke proinflammatorische Eigenschaften und kann direkt zu Gewebeverletzungen beitragen. Heute wird Myeloperoxidase als einer der vielversprechendsten kardialen Marker in Erwägung gezogen. Myeloperoxidase ist Teil des Wirtsverteidigungssystems der polymorphonuklearen Leukozyten und verantwortlich für die mikrobizide Aktivität gegen eine Vielzahl von Organismen. In den stimulierten PMN (polymorphkernige Leukozyten) katalysiert MPO die Produktion von hypohalösen Säuren (in erster Linie hypochloröse Säure in physiologischen Situationen) und anderen toxischen Zwischenprodukten, die die mikrobizide Aktivität von PMN erheblich verbessern.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Zugriffsnummer Gehäuse P05164
Assay-Bereich 156 bis 10,000 pg/ml
Assay-Empfindlichkeit: 26 pg/mL
Konjugat Biotin
Produkttyp ELISA-Kit
Probentyp Plasma, Serum, Überstand
Zielspezies Human
Zur Verwendung mit (Anwendung) ELISA
Zur Verwendung mit (Geräte) Kolorimetrisches Mikrotiterplatten-Lesegerät
Gen-ID (Entrez) 4353
Gensymbol MPO
Interassay-VK 9.5 %
Intraassay-VK 6.2 %
Kitinhalt Vorbeschichtete 96-Well-Mikrotiterplatte, Biotinylierter Nachweisantikörper, SAV-HRP, Lyophilisiert, Standardkurvenstreifen, Waschpufferkonzentrat, Substratlösung, Stopplösung, Stopplösung, Dichtungsfolien für Mikrotiterplatten, Dichtungsfolien für Mikrotiterplatten, Adhesive Plate Covers
Marker oder Farbstoff HRP
Menge 128 Tests
Kennzeichnung RUO
Probenvolumen Plasma, 10 μl; Serum, 10 μl; Überstand, 10 μl
Lagerungsbedingungen -20 °C
Synonym Myeloperoxidase
Ziel Human
Prüfzeit 20 min
Gesamte Assay-Zeit 3 h 10 min
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Nur für Forschungszwecke