missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Human MSP beta Chain Antibody, R&D Systems™
GREENER_CHOICE

Artikelnummer. 18747409
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
25 μg
Packungsgröße:
25 Mikrogramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
18747409 25 μg 25 Mikrogramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 18747409 Lieferant R&D Systems Lieferanten-Nr. MAB735SP

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Mouse Monoclonal Antibody has been used in 2 publications

MSP/MST1 Monoclonal specifically detects MSP/MST1 in Human samples. It is validated for Western Blot, Blockade of Receptor-ligand Interaction.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Antigen MSP/MST1
Anwendungen Western Blot, Blockade of Receptor-ligand Interaction
Klassifikation Monoclonal
Klon 68801
Konjugat Unconjugated
Verdünnung Western Blot 1 ug/mL, Blockade of Receptor-ligand Interaction
Zusammensetzung Lyophilized from a 0.2 μm filtered solution in PBS with Trehalose. *Small pack size (SP) is supplied as a 0.2 μm filtered solution in PBS. with No Preservative
Gen-Zugriffsnummer P26927
Gen-Alias D3F15S2, EC 3.4.21, hepatocyte growth factor-like protein homolog, HGFL, HGFLhepatocyte growth factor-like protein, macrophage stimulating 1 (hepatocyte growth factor-like), Macrophage stimulatory protein, Macrophage-stimulating protein, MSPDNF15S2, MST1, NF15S2, SF2
Gensymbole MST1
Wirtsspezies Mouse
Immunogen Mouse myeloma cell line NS0-derived recombinant human MSP beta chain Val484-Gly711 Accession # P26927
Reinigungsverfahren Protein A or G purified from ascites
Menge 25 μg
Regulatorischer Status RUO
Primär oder sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 4485
Testspezifität Detects recombinant human (rh)MSP beta chain in direct ELISAs and Western blots. Shows no cross-reactivity with rhMSP alpha chain.
Rekonstitution Reconstitute at 0.5 mg/mL in sterile PBS.
Zielspezies Human
Inhalt und Lagerung Use a manual defrost freezer and avoid repeated freeze-thaw cycles. 12 months from date of receipt, -20 to -70 degreesC as supplied. 1 month, 2 to 8 degreesC under sterile conditions after reconstitution. 6 months, -20 to -70 degreesC under sterile conditions after reconstitution.
Form Purified
Isotype IgG2b
Mehr anzeigen Weniger anzeigen

For Research Use Only

Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.