missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Gibco™ Human Myostatin Propeptide Recombinant Protein, PeproTech®

Artikelnummer. 17841453
Click to view available options
Menge:
1 mg
100 μg
25 μg
250 μg
5 μg
500 μg
Packungsgröße:
1 Milligramm
100 Mikrogramm
25 Mikrogramm
250 Mikrogramm
5 Mikrogramm
500 Mikrogramm
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 17841453

Marke: Gibco™ 12012500UG

om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Recombinant Protein

Recombinant Human Myostatin-Propeptide is a 27.8 kDa protein consisting of 244 amino acid residues. This product is shipped at ambient temperature. For storage, handling and reconstitution information, please see the lot-specific Certificate of Analysis

Mature myostatin is obtained by proteolytic processing of a biologically-inactive precursor protein, which contains an N-terminal propeptide of 243 amino acid residues. Myostatin-Propeptide exhibits high binding affinity for myostatin, and has been shown to be a potent inhibitor of myostatin. Over-expression of myostatin-propeptide in mice resulted in large increases (up to 200%) in skeletal muscle mass, similar to those observed in myostatin knockout mice.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Zugriffsnummer O14793
Zur Verwendung mit (Anwendung) Functional Assay
Zusammensetzung protein with no preservative
Gen-ID (Entrez) 2660
Molekulargewicht 27.8 kDa
Name Human Myostatin Propeptide
Menge 500 μg
Quelle E. coli
Kennzeichnung RUO
Endotoxin-Konzentration <1 EU/ μg
Gen-Alias Myostatin
Gebräuchliche Bezeichnung pro-Myostatin
Gensymbol MSTN
Biologische Aktivität Determined by its ability to neutralize the Myostatin inhibitory effect of murine MPC-11 cells. The expected ED50 is 0.01-0.04 ug/ml in the presence of 50 ng/ml Myostatin.
Konjugat Unconjugated
Rekombinant Recombinant
Sequenz MNENSEQKEN VEKEGLCNAC TWRQNTKSSR IEAIKIQILS KLRLETAPNI SKDVIRQLLP KAPPLRELID QYDVQRDDSS DGSLEDDDYH ATTETIITMP TESDFLMQVD GKPKCCFFKF SSKIQYNKVV KAQLWIYLRP VETPTTVFVQ ILRLIKPMKD GTRYTGIRSL KLDMNPGTGI WQSIDVKTVL QNWLKQPESN LGIEIKALDE NGHDLAVTFP GPGEDGLNPF LEVKVTDTPK RSRR
Inhalt und Lagerung -20°C
Expressionssystem E. coli
Form Lyophilized
Reinheits- oder Qualitätsgrad ≥ 98% by SDS-PAGE gel and HPLC analyses.
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Berichtigung von Produktinhalten

Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.

Name des Produkts

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt