Learn More
R&D Systems™ Human NF-M (AAH96757) VersaClone cDNA
Artikelnummer. 18736099
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
10 μg
Packungsgröße:
10 Mikrogramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
18736099 10 μg 10 Mikrogramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 18736099 Lieferant R&D Systems™ Lieferanten-Nr. RDC2833
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    761.00 €
    719.25 € / 10 Mikrogramm
    Sparen 41.75 €
    5% Rabatt
 Eingeschränkter Artikel
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Spezifikation
Zugriffsnummer AAH96757
Gen-ID (Entrez) 4741
Inhalt und Lagerung Store the unopened product at -20°C to -70°C. Use a manual defrost freezer and avoid repeated freeze-thaw cycles. Do not use past expiration date.
Spezies Human
Menge 10 μg