missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Invitrogen™ eBioscience™ Platinum ELISA-Kit für humanes NGAL
Click to view available options
Menge:
96 Tests
Packungsgröße:
96 Tests
Beschreibung
Beinhaltet
Aluminiumbeutel mit einer Mikrotiterplatte, beschichtet mit monoklonalen Antikörpern gegen humanes NGAL
Platinum Kits unterliegen strengen internen Entwicklungs-, Herstellungs- und Qualitätsvalidierungsprozessen, die eine höchstmögliche Produktleistung und optimale Chargenkonsistenz gewährleisten.
Spezifikation
Spezifikation
| Assay-Empfindlichkeit: | 6,5pg/mL |
| Probentyp | Plasma (EDTA, Citrat, Heparin), Serum, Serum |
| Zielspezies | Human |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | ELISA |
| Menge | 96 Tests |
| Probenvolumen | 50 μ l |
| Synonym | Lipocalin-2, LCN2, 24p3, MSFI, NGAL, Onkogen24p3, neutrophiles Gelatinase-assoziiertes Lipocalin |
| Ziel | NGAL |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur