missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Human NKp30/NCR3 Antibody, R&D Systems™
Beschreibung
NKp30/NCR3 Monoclonal specifically detects NKp30/NCR3 in Human samples. It is validated for Agonist Activity.
Spezifikation
Spezifikation
| Antigen | NKp30/NCR3 |
| Klassifikation | Monoclonal |
| Klon | 210847 |
| Konzentration | LYOPH |
| Konjugat | Unconjugated |
| Verdünnung | Agonist Activity 1-3 ug/mL |
| Zusammensetzung | Lyophilized from a 0.2 μm filtered solution in PBS with Trehalose. *Small pack size (SP) is supplied as a 0.2 μm filtered solution in PBS. with No Preservative |
| Gen-Alias | Activating natural killer receptor p30, CD337, CD337 antigen, CD337activating NK-A1 receptor, LY117,1C7NK-p30, lymphocyte antigen 117, natural cytotoxicity triggering receptor 3, Natural killer cell p30-related protein, NCR3, NKP30, NKp30MALS |
| Gensymbole | NCR3 |
| Wirtsspezies | Mouse |
| Mehr anzeigen |
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?