Learn More
Human NKp30/NCR3 PE-conjugated Antibody, R&D Systems™
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 18733069
Change view
Click to view available options
Menge:
100 Tests
25 Tests
Packungsgröße:
100 Tests
25 Tests
Artikelnummer. Menge unitSize
18733069 25 Tests 25 Tests
18728576 100 Tests 100 Tests
2 options
Artikelnummer. 18733069
Marke: R&D Systems FAB1849P025
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Mouse Monoclonal Antibody has been used in 6 publications
NKp30/NCR3 Monoclonal specifically detects NKp30/NCR3 in Human samples. It is validated for Flow Cytometry.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Antigen NKp30/NCR3
Anwendungen Flow Cytometry
Klassifikation Monoclonal
Klon 210845
Konjugat R-PE
Verdünnung Flow Cytometry 10 uL/10^6 cells
Zusammensetzung Supplied in a saline solution containing BSA and Sodium Azide. with Sodium Azide
Gen-Alias Activating natural killer receptor p30, CD337, CD337 antigen, CD337activating NK-A1 receptor, LY117,1C7NK-p30, lymphocyte antigen 117, natural cytotoxicity triggering receptor 3, Natural killer cell p30-related protein, NCR3, NKP30, NKp30MALS
Gensymbole NCR3
Wirtsspezies Mouse
Immunogen Mouse T cell hybridoma transfected with human NKp30/NCR3 and Mouse myeloma cell line NS0-derived recombinant human NKp30 Fc Chimera
Reinigungsverfahren Protein A or G purified from hybridoma culture supernatant
Menge 25 Tests
Regulatorischer Status RUO
Primär oder sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 259197
Testspezifität Detects human NKp30/NCR3 on cell transfectants and peripheral blood NK cells.
Zielspezies Human
Inhalt und Lagerung Protect from light. Do not freeze. 12 months from date of receipt, 2 to 8 degreesC as supplied.
Form Purified
Isotype IgG2a