missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Human NKp46/NCR1 PE-conjugated Antibody, R&D Systems™
GREENER_CHOICE

Artikelnummer. 18710659
Change view
Click to view available options
Menge:
100 Tests
25 Tests
Packungsgröße:
100 Tests
25 Tests
Artikelnummer. Menge unitSize
18710659 25 Tests 25 Tests
18728116 100 Tests 100 Tests
2 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 18710659

Marke: R&D Systems FAB1850P025

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Mouse Monoclonal Antibody has been used in 7 publications

NKp46/NCR1 Monoclonal specifically detects NKp46/NCR1 in Human samples. It is validated for Flow Cytometry.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Antigen NKp46/NCR1
Anwendungen Flow Cytometry
Klassifikation Monoclonal
Klon 195314
Konjugat R-PE
Verdünnung Flow Cytometry 10 uL/10^6 cells
Zusammensetzung Supplied in a saline solution containing BSA and Sodium Azide. with Sodium Azide
Gen-Alias CD335, CD335 antigen, hNKp46, Ly94, LY94lymphocyte antigen 94 homolog (activating NK-receptor; NK-p46), Lymphocyte antigen 94 homolog, MAR-1, natural cytotoxicity triggering receptor 1, Natural killer cell p46-related protein, NCR1, NK cell-activating receptor, NKp46, NKP46FLJ99094, NK-p46lymphocyte antigen 94 (mouse) homolog (activating NK-receptor; NK-p46)
Gensymbole NCR1
Wirtsspezies Mouse
Immunogen Mouse T cell hybridoma transfected with human NKp46/NCR1
Reinigungsverfahren Protein A or G purified from hybridoma culture supernatant
Menge 25 Tests
Regulatorischer Status RUO
Primär oder sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 9437
Testspezifität Detects human NKp46/NCR1 in direct ELISAs and Western blots.
Zielspezies Human
Inhalt und Lagerung Protect from light. Do not freeze. 12 months from date of receipt, 2 to 8 degreesC as supplied.
Form Purified
Isotype IgG2b
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.