missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Human NKp46/NCR1 PE-conjugated Antibody, R&D Systems™

Beschreibung
NKp46/NCR1 Monoclonal specifically detects NKp46/NCR1 in Human samples. It is validated for Flow Cytometry.
Spezifikation
Spezifikation
| Antigen | NKp46/NCR1 |
| Anwendungen | Flow Cytometry |
| Klassifikation | Monoclonal |
| Klon | 195314 |
| Konjugat | R-PE |
| Verdünnung | Flow Cytometry 10 uL/10^6 cells |
| Zusammensetzung | Supplied in a saline solution containing BSA and Sodium Azide. with Sodium Azide |
| Gen-Alias | CD335, CD335 antigen, hNKp46, Ly94, LY94lymphocyte antigen 94 homolog (activating NK-receptor; NK-p46), Lymphocyte antigen 94 homolog, MAR-1, natural cytotoxicity triggering receptor 1, Natural killer cell p46-related protein, NCR1, NK cell-activating receptor, NKp46, NKP46FLJ99094, NK-p46lymphocyte antigen 94 (mouse) homolog (activating NK-receptor; NK-p46) |
| Gensymbole | NCR1 |
| Wirtsspezies | Mouse |
| Mehr anzeigen |
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?