Learn More
Human NR3C2 (Mineralocorticoid Receptor) knockout HeLa cell lysate, 1 Kit
Artikelnummer. 32154805 Alle ansehen Abcam Produkte
Artikelnummer. 32154805 Lieferant Abcam Lieferanten-Nr. ab2572791Kit
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 30-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Human NR3C2 (Mineralocorticoid Receptor) knockout HeLa cell/tissue lysate.
  • Species: Human
  • Tissue: NR3C2 (Mineralocorticoid Receptor) knockout HeLa