Learn More
Abcam Menschliche NRAS-Knockout-HeLa-Zelllinie
Artikelnummer. 32140255 Alle ansehen Abcam Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
2 x 1.000.000 Zellen
Packungsgröße:
2 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
32140255 2 x 1.000.000 Zellen 2 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 32140255 Lieferant Abcam Lieferanten-Nr. ab2672242x1000000Cells_
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 30-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
NRAS-KO-Zelllinie bestellbar. KO validiert. Kostenlose Wildtyp-Kontrolle verfügbar. Knockout durch CRISPR/Cas9, 1 bp Einfügung in Exon 1 und 2 bp Deletion in Exon 1 sowie 5 bp Deletion in Exon 1 erreicht. Um sowohl Knockout als auch Wildtyp-Kontrollzellen zu bestellen: Wählen Sie 2 x 1000000 Zellen/v...
NRAS KO-Zelllinie kann bestellt werden. KO validiert. Wildtyp-Kontrolle ist kostenlos verfügbar. Knockout wird durch CRISPR/Cas9, 1 bp-Einsatz in Exon 1 und 2 bp-Deletion in Exon 1 sowie 5 bp-Deletion in Exon 1 erreicht. Um sowohl Knockout- als auch Wildtyp-Kontrollzellen zu bestellen: Wählen Sie 2 x 1000000 Zellen/Fläschchen aus. Um nur Knockout-Zellen zu bestellen: Wählen Sie 1000000 Zellen/Fläschchen aus.
Das Produkt unterliegt Folgendem: Abcam Eingeschränkte Nutzungserklärung
Spezifikation
Menge 2 x 1.000.000 Zellen
Kennzeichnung RUO