Learn More
Invitrogen™ Human NRF2 ELISA Kit
Artikelnummer. 17185119
Change view
Click to view available options
Menge:
10 x 96 Tests
5 x 96 Tests
96 Tests
Packungsgröße:
1 Stück
10 Stück
96 Stück
Artikelnummer. Menge unitSize
17185119 5 x 96 Tests 1 Stück
17804130 10 x 96 Tests 10 Stück
17184643 96 Tests 96 Stück
3 options
Nur für Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Artikelnummer. 17185119
Marke: Invitrogen™ EH348RBX5
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Nur für Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
ELISA
Human NRF2 quantitates human NRF2 in serum, plasma, supernatant. The assay will exclusively recognize both natural and recombinant human NRF2.
Nfr1 (auch als TCF11 bezeichnet), Nrf2 und Nfr3 sind bZIP-Transkriptionsfaktoren, die mit Maf-Proteinen Heterodimere bilden, um MARE-Sequenzen (Maf Recognition Elements) zu binden. Die Expression von Nrf2 ist weit verbreitet und es wird angenommen, dass Nrf2 nach der Behandlung mit Xenobiotika und Antioxidanzien, die dessen Freisetzung vom Repressorprotein Keap1 stimulieren, zum Kern transloziert wird.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Zugriffsnummer AI194320; E4TF1-60; E4TF1A; HEBP1; NFE2L2; NF-E2-bezogener Faktor 2; NFE2-bezogener Faktor 2; NFT2; NRF2; NRF2A; Kernfaktor Erythroid 2-ähnlich 2; Kernfaktor Erythroid 2-bezogen Faktor 2; Kernfaktor erythroid-abgeleitet 2-ähnlich 2; Kernfaktor, Erythroid 2 wie 2; Kernfaktor, Erythroid 2-ähnlich 2; Kernfaktor, Erythroid abgeleitet 2, ähnlich 2
Assay-Bereich 14 bis 10.000 pg/mL
Assay-Empfindlichkeit: 14 pg/mL
Konjugat Biotin
Produkttyp ELISA
Probentyp Plasma, Serum, Überstand
Zur Verwendung mit (Geräte) Kolorimetrisches Mikrotiterplatten-Lesegerät
Gen-ID (Entrez) Q16236.
Gensymbol NFE2L2.
Interassay-VK <12%
Intraassay-VK <10%
Kitinhalt Vorbeschichtete 96-Mikrotiterplatte, Standard, Assay-Verdünnungskonzentrat, biotinylierter Nachweisantikörper, SAV-HRP, Waschpuffer, Chromogen, Stopplösung, Dichtungsfolien für Mikrotiterplatten, Standard, Assay Diluent concentrate, Biotinylated Detection Antibody, SAV-HRP, Wash Buffer, Chromogen, Stop Solution, Adhesive Plate Covers
Marker oder Farbstoff HRP
Menge 5 x 96 Tests
Kennzeichnung Nur für Forschungszwecke
Probenvolumen Überstand, 50 μl; Serum, 50 μl; Plasma, 50 μl
Lagerungsbedingungen 2 bis 8 °C
Ziel Nrf2.
Prüfzeit 1 h 20 min
Gesamte Assay-Zeit 4 h 45 min