Learn More
Invitrogen™ Human NRF2 ELISA Kit
Click to view available options
Menge:
10 x 96 Tests
5 x 96 Tests
96 Tests
Packungsgröße:
1 Stück
10 Stück
96 Stück
Beschreibung
Human NRF2 quantitates human NRF2 in serum, plasma, supernatant. The assay will exclusively recognize both natural and recombinant human NRF2.
Nfr1 (auch als TCF11 bezeichnet), Nrf2 und Nfr3 sind bZIP-Transkriptionsfaktoren, die mit Maf-Proteinen Heterodimere bilden, um MARE-Sequenzen (Maf Recognition Elements) zu binden. Die Expression von Nrf2 ist weit verbreitet und es wird angenommen, dass Nrf2 nach der Behandlung mit Xenobiotika und Antioxidanzien, die dessen Freisetzung vom Repressorprotein Keap1 stimulieren, zum Kern transloziert wird.
Spezifikation
Spezifikation
| Zugriffsnummer | AI194320; E4TF1-60; E4TF1A; HEBP1; NFE2L2; NF-E2-bezogener Faktor 2; NFE2-bezogener Faktor 2; NFT2; NRF2; NRF2A; Kernfaktor Erythroid 2-ähnlich 2; Kernfaktor Erythroid 2-bezogen Faktor 2; Kernfaktor erythroid-abgeleitet 2-ähnlich 2; Kernfaktor, Erythroid 2 wie 2; Kernfaktor, Erythroid 2-ähnlich 2; Kernfaktor, Erythroid abgeleitet 2, ähnlich 2 |
| Assay-Bereich | 14 bis 10.000 pg/mL |
| Assay-Empfindlichkeit: | 14 pg/ml |
| Konjugat | Biotin |
| Produkttyp | ELISA |
| Probentyp | Plasma, Serum, Überstand |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | Kolorimetrisches Mikrotiterplatten-Lesegerät |
| Gen-ID (Entrez) | Q16236 |
| Gensymbol | NFE2L2. |
| Interassay-VK | < 12% |
| Show More |