Learn More
Novus Biologicals™ Human NT-proBNP ELISA Kit (Chemiluminescence)
Alle ansehen Bio Techne Produkte
Click to view available options
Menge:
1 Kit
Packungsgröße:
1 Set
Spezifikation
Spezifikation
| Assay-Bereich | 15.63 - 1000 pg/mL |
| Assay-Empfindlichkeit: | 9.38 pg/mL |
| Produkttyp | ELISA Kit (Chemiluminescence) |
| Probentyp | Biological Fluids, Plasma, Serum |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | ELISA |
| Gen-ID (Entrez) | 4879 |
| Gensymbol | NPPB |
| Menge | 1 Kit |
| Forschungsgebiet | Biologically Active Proteins, Cardiovascular Biology, Cytokine Research, Immunology, Neuroscience, Neurotransmission |
| Lagerungsbedingungen | Storage of components varies. See protocol for specific instructions. |
| Mehr anzeigen |