missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Invitrogen™ Human NuMA (aa 1732-1867) Control Fragment Recombinant Protein

Artikelnummer. 30207964
Click to view available options
Menge:
100 μl
Packungsgröße:
100 Mikroliter
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 30207964

Marke: Invitrogen™ RP92563

om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Recombinant Protein

Highest antigen sequence indentity to the following orthologs: Mouse (90%), Rat (90%). This recombinant protein control fragment may be used for blocking experiments with the corresponding antibody, PA5-83112 (PA5-83112. In IHC/ICC and WB experiments, we recommend a 100x molar excess of the protein fragment control based on the concentration and the molecular weight. Pre-incubate the antibody-protein control fragment mixture for 30 min at room temperature.

NuMA (nuclear mitotic apparatus) is a long coil-coiled protein that plays a role in the interphase and mitosis phases of a cell cycle. In interphase, it has been hypothesized to play a structural role in the nucleoskeleton that may be important in nuclear organization and functions. During mitosis, it is associated with spindle microtubule organization and chromosome positioning.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Zugriffsnummer Q14980
Konzentration ≥5.0 mg/mL
Zur Verwendung mit (Anwendung) Blocking Assay, Control
Zusammensetzung 1 M urea, PBS with no preservative; pH 7.4
Gen-ID (Entrez) 4926
Name Human NuMA (aa 1732-1867) Control Fragment
Menge 100 μl
Kennzeichnung RUO
Gen-Alias 6720401E04Rik; AA764025; AL022610; AU014979; centrophilin stabilizes mitotic spindle in mitotic cells; NMP22; NMP-22; Nuclear matrix protein-22; Nuclear mitotic apparatus protein; Nuclear mitotic apparatus protein 1; NUMA; NuMA protein; Numa1; SP-H antigen; structural nuclear protein
Gebräuchliche Bezeichnung NuMA
Gensymbol NUMA1
Konjugat Unconjugated
Spezies Human
Rekombinant Recombinant
Proteinmarkierung His-ABP-tag
Sequenz GTPLSITSKLPRTQPDGTSVPGEPASPISQRLPPKVESLESLYFTPIPARSQAPLESSLDSLGDVFLDSGRKTRSARRRTTQIINITMTKKLDVEEPDSANSSFYSTRSAPASQASLRATSSTQSLARLGSPDYGN
Inhalt und Lagerung -20°C, Avoid Freeze/Thaw Cycles
Expressionssystem E. coli
Form Liquid
Reinheits- oder Qualitätsgrad >80% by SDS-PAGE and Coomassie blue staining
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Berichtigung von Produktinhalten

Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.

Name des Produkts

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt