Learn More
Gibco™ Zellen mit humanem OATP1B3 (G) SLC-Transporter
Artikelnummer. 17116632 Alle ansehen Gibco Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
8 bis 10M Zellen
Packungsgröße:
1 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
17116632 8 bis 10M Zellen 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Nur f\u00FCr Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Artikelnummer. 17116632 Lieferant Gibco™ Lieferanten-Nr. GM1106G
Schwerpunkt: Regenerative Therapien
Verwenden Sie den Aktionscode 28027
Alle Werbeaktionen anzeigen
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Nur f\u00FCr Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
HEK293-Zellen, die das OATP1B3 Solute Carrier (SLC) Transportprotein transient überexprimieren
  • TRANSiPORT Human OATP1B3 (G) SLC-Transporterzellen sind HEK293-Zellen, die das OATP1B3 Solute Carrier (SLC) Transportprotein transient überexprimieren. SLC-Transporter sind eine Superfamilie von Membrantransportern, die die Pharmakokinetik und die Arzneimittelexposition beeinflussen können, indem sie den Transport von gelösten Substanzen in und aus Zellen regeln. Das OATP1B3 SLC-Transporter-Protein wird in sinusförmigen Hepatozyten gefunden.
  • Potenzialbewertung für den Transporter-vermittelten Arzneimittelmetabolismus
  • Anwenderfreundliches Format
  • Qualitativ hochwertige Ergebnisse mit hohem Signal-Rausch-Verhältnis
  • Zellbasierte Assays können mit radioisotopmarkierten Verbindungen, fluoreszenzmarkierten Verbindungen oder nicht markierten Verbindungen durchgeführt werden. Die Menge des in die Zellen transportierten Substrats kann direkt mit einem Flüssigszintillationszähler, einem Fluoreszenz-Plattenlesegerät oder LC-MS/MS gemessen werden, wodurch eine direkte Bewertung der SLC-Transporter-Aktivität ermöglicht wird.
  • Schein-HEK293-Zellen (Kat. Nr. GM1101G), die den SLC-Transporter nicht überexprimieren, stehen als negative experimentelle Kontrolle zur Verfügung. Einige Verbindungen können aufgrund der Anwesenheit endogener Transporter oder einer unspezifischen Bindung hohe Hintergrundwerte hinsichtlich des Transports aufweisen.
  • Das praktische Produktformat ermöglicht die Datengenerierung innerhalb von 2 Tagen vom Auftauen der Zellen bis zum endgültigen Ergebnis.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Inhalt und Lagerung In der Dampfphase von flüssigem Stickstoff lagern.
Zelllinie 293 (HEK)
Culture Type Säugetierzellkultur
Spezies Human
Anzahl Zellen 8-10 x 106
Produkttyp SLC-Transporter-Zelle
Menge 8 bis 10M Zellen