missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Invitrogen™ Humanes OGFOD1, Synthetisches Peptid, Invitrogen™

Artikelnummer. 15215219
Click to view available options
Menge:
50 μg
Packungsgröße:
50 Mikrogramm
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Nur für Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.

Artikelnummer. 15215219

Marke: Invitrogen™ PEP1214

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Nur für Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.

Synthetisches Peptid

OGFOD1 Synthetisches Peptide PEP-1214, von Invitrogen.

Dieses Peptid stimmt mit dem Peptid aus 18 Aminosäuren nahe dem Carboxy-Terminus von humanem OGFOD1 überein. PEP-1214 kann als Blockierungspeptid für den polyklonalen Antikörper PA5 bis 21100 verwendet werden.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Gene ID (Entrez) 55239
Spezies Human
Reinigungsverfahren gereinigt
Zugriffsnummer Q8N543
Gebräuchliche Bezeichnung Human OGFOD1
Konzentration 200 μg/ml
Inhalt und Lagerung -20 °C
Beschreibung Synthetisches Peptid
Format Flüssig
Zusammensetzung PBS mit 0.1 % BSA und 0.02 % Natriumazid; pH 7.2
Zur Verwendung mit (Anwendung) Blockierungs-Assay, Kontrolle
Gensymbol OGFOD1
Lyophilisiert No
Konservierungsmittel 0.02 % Natriumazid
Produkttyp Peptid
Menge 50 μg
Kennzeichnung RUO - research use only
Lagerungspuffer PBS
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Berichtigung von Produktinhalten

Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.

Name des Produkts

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt