Learn More
Human Oncostatin M/OSM Antibody, R&D Systems™
Mouse Monoclonal Antibody has been used in 8 publications
198.45 € - 1926.75 €
Spezifikation
| Antigen | Oncostatin M/OSM |
|---|---|
| Klon | 17001 |
| Verdünnung | Western Blot 1 ug/mL, Neutralization 0.5-2.0 ug/mL, ELISA Capture (Matched Antibody Pair) 2-8 ug/mL |
| Anwendungen | Western Blot, Neutralization, ELISA |
| Klassifikation | Monoclonal |
| Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
18773348
![]() |
R&D Systems
MAB295-SP |
25 μg |
210.00 € 198.45 € / 25 Mikrogramm Sparen 11.55 € 5% Rabatt |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||||
18739437
![]() |
R&D Systems
MAB295-100 |
100 μg |
517.00 € 488.25 € / 100 Mikrogramm Sparen 28.75 € 5% Rabatt |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||||
18722597
![]() |
R&D Systems
MAB295-500 |
500 μg |
2040.00 € 1926.75 € / 500 Mikrogramm Sparen 113.25 € 5% Rabatt |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||||
Beschreibung
Oncostatin M/OSM Monoclonal specifically detects Oncostatin M/OSM in Human samples. It is validated for Western Blot, Neutralization, ELISA Capture (Matched Antibody Pair).Spezifikation
| Oncostatin M/OSM | |
| Western Blot 1 ug/mL, Neutralization 0.5-2.0 ug/mL, ELISA Capture (Matched Antibody Pair) 2-8 ug/mL | |
| Monoclonal | |
| Mouse | |
| Human | |
| P13725 | |
| 5008 | |
| E. coli-derived recombinant human Oncostatin M/OSM Ala26-Arg234 Accession # P13725 | |
| Primary | |
| Reconstitute at 0.5 mg/mL in sterile PBS. | |
| Detects human Oncostatin M in ELISAs and Western blots. In ELISAs, this antibody does not cross-react with recombinant human (rh) IL-6, rhIL-11, rhCNTF, or rhLIF. |
| 17001 | |
| Western Blot, Neutralization, ELISA | |
| Unconjugated | |
| RUO | |
| Lyophilized from a 0.2 μm filtered solution in PBS with Trehalose. *Small pack size (SP) is supplied as a 0.2 μm filtered solution in PBS. with No Preservative | |
| MGC20461, oncostatin M, oncostatin-M | |
| OSM | |
| IgG2a | |
| Protein A or G purified from ascites | |
| Use a manual defrost freezer and avoid repeated freeze-thaw cycles. 12 months from date of receipt, -20 to -70 degreesC as supplied. 1 month, 2 to 8 degreesC under sterile conditions after reconstitution. 6 months, -20 to -70 degreesC under sterile conditions after reconstitution. |