missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Human Osteoactivin/GPNMB Biotinylated Antibody, R&D Systems™
Beschreibung
Osteoactivin/GPNMB Polyclonal specifically detects Osteoactivin/GPNMB in Human samples. It is validated for Western Blot, ELISA Detection (Matched Antibody Pair).
Spezifikation
Spezifikation
| Antigen | Osteoactivin/GPNMB |
| Anwendungen | Western Blot, ELISA |
| Klassifikation | Polyclonal |
| Konzentration | LYOPH |
| Konjugat | Biotin |
| Verdünnung | Western Blot 0.1 ug/mL, ELISA Detection (Matched Antibody Pair) 0.1-0.4 ug/mL |
| Gen-Zugriffsnummer | NP_002501 |
| Gen-Alias | DC-HIL, glycoprotein (transmembrane) nmb, glycoprotein NMB, GPNMB, HGFIN, HGFINglycoprotein nmb-like protein, NMBosteoactivin, Transmembrane glycoprotein HGFIN, transmembrane glycoprotein NMB |
| Gensymbole | GPNMB |
| Wirtsspezies | Goat |
| Mehr anzeigen |
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?