missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Human Osteocalcin Antibody, R&D Systems™
GREENER_CHOICE

Artikelnummer. 18776265
Change view
Click to view available options
Menge:
100 μg
25 μg
Packungsgröße:
100 Mikrogramm
25 Mikrogramm
Artikelnummer. Menge unitSize
18776265 25 μg 25 Mikrogramm
18735865 100 μg 100 Mikrogramm
2 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 18776265

Marke: R&D Systems MAB113272SP

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Mouse Monoclonal Antibody

Osteocalcin Monoclonal antibody specifically detects Osteocalcin in Human samples. It is validated for Flow Cytometry
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Antigen Osteocalcin
Anwendungen Flow Cytometry
Klassifikation Monoclonal
Klon 582014
Konjugat Unconjugated
Verdünnung Intracellular Staining by Flow Cytometry 0.25 ug/10^6 cells
Zusammensetzung Lyophilized from a 0.2 μm filtered solution in PBS with Trehalose. *Small pack size (SP) is supplied either lyophilized or as a 0.2 μm filtered solution in PBS.
Gen-Zugriffsnummer P02818
Gen-Alias BGLAP, BGP, bone gamma-carboxyglutamate (gla) protein, bone gamma-carboxyglutamate (gla) protein (osteocalcin), Bone Gla protein, Gamma-carboxyglutamic acid-containing protein, OC, OCN, osteocalcin
Wirtsspezies Mouse
Immunogen Osteocalcin/KLH containing peptide, Accession # P02818
Reinigungsverfahren Protein A or G purified from hybridoma culture supernatant
Menge 25 μg
Regulatorischer Status RUO
Primär oder sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 632
Rekonstitution Reconstitute at 0.5 mg/mL in sterile PBS.
Zielspezies Human
Inhalt und Lagerung Use a manual defrost freezer and avoid repeated freeze-thaw cycles. 12 months from date of receipt, -20 to -70 °C as supplied. 1 month, 2 to 8 °C under sterile conditions after reconstitution. 6 months, -20 to -70 °C under sterile conditions after reconstitution.
Form Purified
Isotype IgG2b
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.