missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Human OX40 Ligand/TNFSF4 Antibody, R&D Systems™
GREENER_CHOICE

Artikelnummer. 18009781
Change view
Click to view available options
Menge:
100 μg
Packungsgröße:
100 Mikrogramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
18009781 100 μg 100 Mikrogramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 18009781 Lieferant R&D Systems Lieferanten-Nr. AF1054

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Goat Polyclonal Antibody has been used in 3 publications

OX40 Ligand/TNFSF4 Polyclonal specifically detects OX40 Ligand/TNFSF4 in Human samples. It is validated for Western Blot, ELISA, Neutralization.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Antigen OX40 Ligand/TNFSF4
Anwendungen Western Blot, Neutralization
Klassifikation Polyclonal
Konzentration LYOPH
Konjugat Unconjugated
Verdünnung Western Blot 0.1 ug/mL, Neutralization 0.015-0.09 ug/mL
Gen-Zugriffsnummer Q6FGS4
Gen-Alias CD134 ligand, CD134L, CD252, CD252 antigen, Glycoprotein Gp34, gp34, OX40 antigen ligand, OX40 ligand, OX40L, OX-40L, OX4OL, TAX transcriptionally-activated glycoprotein 1, tax-transcriptionally activated glycoprotein 1 (34kD), tax-transcriptionally activated glycoprotein 1, 34kD, TNFSF4, tumor necrosis factor (ligand) superfamily, member 4, tumor necrosis factor ligand superfamily member 4, TXGP1
Gensymbole TNFSF4
Wirtsspezies Goat
Immunogen Mouse myeloma cell line NS0-derived recombinant human OX40 Ligand/TNFSF4 Gln51-Leu183 Accession # Q6FGS4
Reinigungsverfahren Affinity Purified
Menge 100 μg
Regulatorischer Status RUO
Primär oder sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 7292
Testspezifität Detects human OX40 Ligand/TNFSF4 in direct ELISAs and Western blots. In direct ELISAs, less than 5% cross-reactivity with recombinant mouse OX40 Ligand/TNFSF4 is observed.
Rekonstitution Reconstitute at 0.2 mg/mL in sterile PBS.
Zielspezies Human
Inhalt und Lagerung Use a manual defrost freezer and avoid repeated freeze-thaw cycles. 12 months from date of receipt, -20 to -70 degreesC as supplied. 1 month, 2 to 8 degreesC under sterile conditions after reconstitution. 6 months, -20 to -70 degreesC under sterile conditions after reconstitution.
Isotype IgG
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.