Learn More
Proteintech™ Humanes P-Selektin ELISA-Kit
Artikelnummer. 16891476 Alle ansehen Proteintech Produkte
Click to view available options
Zielspezies:
Human
Packungsgröße:
96 Tests
Artikelnummer. 16891476
Marke: Proteintech™ KE0006496T
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Festphasen-Sandwich-ELISA zum Nachweis und zur Quantifizierung von Proteinkonzentrationen von endogenem SELP
  • Erkennt Human SELP
  • SELP (P-Selektin, GMP-140, CD62P) ist ein transmembranes Glykoprotein, das die Interaktion von aktivierten Endothelzellen oder Thrombozyten mit Leukozyten vermittelt
    • Adhäsionsmolekül, das an der Pathogenese von Entzündungen, Thrombosen, Onkogenese beteiligt ist
    • Gelagert in Alpha-Granulaten von Thrombozyten und Weibel-Palade-Körpern von Endothelzellen
    • Bei Zellaktivierung durch Agonisten wird P-Selektin an die Zelloberfläche transportiert
Prozess:
  • Antikörper spezifisch für SELP, auf Mikrotiterplatten vorbeschichtet
  • SELP-Protein in Proben, die vom beschichteten Antikörper nach der Inkubation aufgenommen wurden
  • Nach ausgiebigen Waschvorgängen wird ein weiterer für SELP spezifischer Antikörper hinzugefügt, um das aufgenommene SELP-Protein zu erkennen
  • Zur Signalentwicklung wird Meerrettich-Peroxidase (HRP)-konjugierter Antikörper hinzugefügt, gefolgt von Tetramethyl-Benzidin-Reagenz (TMB)
  • Lösung mit Schwefelsäure, die zur Unterbrechung der Farbentwicklung und Farbintensität verwendet wird
    • Proportional zur Menge des gebundenen Proteins, messbar bei 450 nm mit korrigierbarer Wellenlänge bei 630 nm
Spezifikation
Zugriffsnummer BC028067
Assay-Bereich 62,5 bis 4000 pg/mL
Assay-Empfindlichkeit: 4,7 pg/mL
Zertifizierung/Konformität ISO 13485
Nachweisverfahren Sandwich ELISA, Doppelantikörper
Immunassay-Kit-Format Beschichtetes ELISA-Kit
Probentyp Plasma, Serum
Substrat DAB
Zielspezies Human
Gen-ID (Entrez) 6403
Wirtsspezies Human
Immunassay-Kit-Klasse Fest
Interassay-VK < 10 %
Intraassay-VK < 10 %
Versandbedingung Blaues Eis
Lagerungsbedingungen -20 °C° bis +4 °C°
Gesamte Assay-Zeit 4,5 h
UniProt-ID P16109
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • 96TEST Human P-selectin ELISA Kit
Signalord
  • Achtung
Farekategori
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Faresætning
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H318-Verursacht schwere Augenschäden.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H332-Gesundheitsschädlich bei Einatmen.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
Sikkerhedssætning
  • P201-Vor Gebrauch besondere Anweisungen einholen.
  • P202-Vor Gebrauch alle Sicherheitshinweise lesen und verstehen.
  • P234-Nur im Originalbehälter aufbewahren.
  • P264-Nach Gebrauch gründlich waschen.
  • P270-Bei Gebrauch nicht essen, trinken oder rauchen.
  • P273-Freisetzung in die Umwelt vermeiden.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P310-BEI VERSCHLUCKEN: Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt anrufen/
  • P301+P312-BEI VERSCHLUCKEN: Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/ Arzt anrufen /
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P308+P313-BEI Exposition oder falls betroffen: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
  • P330-Mund ausspülen.
  • P362-Kontaminierte Kleidung ausziehen.
  • P405-Unter Verschluss aufbewahren.
  • P501b-Inhalt/Behälter gemäß den örtlichen/regionalen/nationalen/internationalen Vorschriften zuführen.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Enthält: Sulphuric Acid, Tetramethylbenzidine
Korrektion af produktindhold
Dit input er vigtigt for os. Udfyld denne formular for at give feedback relateret til indholdet på dette produkt.
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Mange tak! Din feedback er blevet sendt. Hos Fisher Scientific arbejder vi altid på at forbedre vores indhold for dig. Vi sætter pris på din feedback.