Learn More
Invitrogen™ Humanes p53R2, Synthetisches Peptid, Invitrogen™
Beschreibung
P53R2 Synthetisches Peptid, PEP-0095, von Invitrogen.
Dieses Peptid stimmt mit den 16 Aminosäuren nahe dem Amino-Terminus von humanem p53R2 überein. PEP-0095 kann als Blockierungspeptid für den polyklonalen Antikörper PA5 bis 19970 verwendet werden.
Spezifikation
Spezifikation
| Gene ID (Entrez) | 50484 |
| Spezies | Human |
| Reinigungsverfahren | gereinigt |
| Zugriffsnummer | Q7LG56 |
| Gebräuchliche Bezeichnung | Human p53R2 |
| Konzentration | 200 μg/ml |
| Inhalt und Lagerung | -20 °C |
| Beschreibung | Synthetisches Peptid |
| Format | Flüssig |
| Zusammensetzung | PBS mit 0.1 % BSA und 0.02 % Natriumazid; pH 7.2 |
| Mehr anzeigen |