missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Invitrogen™ Human PACS2 (aa 612-732) Control Fragment Recombinant Protein

Artikelnummer. 30211477
Click to view available options
Menge:
100 μl
Packungsgröße:
100 Mikroliter
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 30211477

Marke: Invitrogen™ RP89005

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Recombinant Protein

Highest antigen sequence indentity to the following orthologs: Mouse (93%), Rat (93%). This recombinant protein control fragment may be used for blocking experiments with the corresponding antibody, PA5-51575 (PA5-51575. In IHC/ICC and WB experiments, we recommend a 100x molar excess of the protein fragment control based on the concentration and the molecular weight. Pre-incubate the antibody-protein control fragment mixture for 30 min at room temperature.

PACS2 is the multifunctional sorting protein that controls the endoplasmic reticulum (ER)-mitochondria communication, including the apposition of mitochondria with the ER and ER homeostasis. In addition, in response to apoptic inducer, PACS2 translocates BIB to mitochondria, which initiates a sequence of events including the formation of mitochondrial truncated BID, the release of cytochrome c, the activation of caspase-3 thereby causing cell death.PACS2 may also be involved in ion channel trafficking, directing acidic cluster-containing ion channels to distinct subcellular compartments.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Zugriffsnummer Q86VP3
Konzentration ≥5.0 mg/mL
Zur Verwendung mit (Anwendung) Blocking Assay, Control
Zusammensetzung 1 M urea, PBS with no preservative; pH 7.4
Gen-ID (Entrez) 23241
Name Human PACS2 (aa 612-732) Control Fragment
Menge 100 μl
Kennzeichnung RUO
Gen-Alias 6720425G15Rik; AW208651; AW489976; E230011J22; FLJ25488; Kiaa0602; mKIAA0602; Pacs1l; PACS1-like protein; Pacs2; PACS-2; Phosphofurin acidic cluster sorting protein 2
Gebräuchliche Bezeichnung PACS2
Gensymbol PACS2
Konjugat Unconjugated
Spezies Human
Rekombinant Recombinant
Proteinmarkierung His-ABP-tag
Sequenz LAWRDLFNKLEAQSAVQDTPDIVSRITQYIAGANCAHQLPIAEAMLTYKQKSPDEESSQKFIPFVGVVKVGIVEPSSATSGDSDDAAPSGSGTLSSTPPSASPAAKEASPTPPSSPSVSGG
Inhalt und Lagerung -20°C, Avoid Freeze/Thaw Cycles
Expressionssystem E. coli
Form Liquid
Reinheits- oder Qualitätsgrad >80% by SDS-PAGE and Coomassie blue staining
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Berichtigung von Produktinhalten

Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.

Name des Produkts

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt