Learn More
Gibco™ Human PAI-2 Recombinant Protein, PeproTech®
Beschreibung
140-06-1MG will be provided as 2 x 500 μg (140-06-500UG). Recombinant Human PAI-2 is a 46.5 kDa, nonglycosylated protein of 415 residues. This product is shipped at ambient temperature. For storage, handling and reconstitution information, please see the lot-specific Certificate of Analysis
Spezifikation
Spezifikation
| Zugriffsnummer | P05120 |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Control, Bioactivity |
| Zusammensetzung | Protein with no preservative |
| Gen-ID (Entrez) | 5055 |
| Molekulargewicht | 46.5 kDa |
| Name | Human PAI-2 |
| Reinigungsverfahren | Purified |
| Menge | 100 μg |
| Quelle | E. coli |
| Lagerungsbedingungen | -20°C |
| Mehr anzeigen |