Learn More
Novus Biologicals™ Human Pancreas Membrane Tissue Lysate (Adult Membrane Diabetes)
Artikelnummer. 18225810 Alle ansehen Bio Techne Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
0,1 mg
Packungsgröße:
0.10 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
18225810 0,1 mg 0.10 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 18225810 Lieferant Novus Biologicals™ Lieferanten-Nr. NBL126451
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    701.00 €
    662.55 € / 0.1 Milligramm
    Sparen 38.45 €
    5% Rabatt
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 22-09-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
The Human Pancreas Membrane Tissue Lysate (Adult Membrane Diabetes) is derived from human.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Tissue Pancreas
Menge 0,1 mg
Lagerungspuffer HEPES (pH 7.9), MgCl2, KCl, EDTA, Sucrose, Glycerol, Sodium deoxycholate, NP-40, and a cocktail of protease inhibitors
Testspezifität Membrane Protein - Diabetic Disease: Pancreas
Zelluläre Fraktion Membrane
Gewebezustand Diabetes
Kreuzreaktivität Human
Wirtsspezies Human
Produkttyp Human Pancreas Membrane Tissue Lysate (Adult Diabetes)
Inhalt und Lagerung -80°C. Avoid freeze-thaw cycles.
Lebensphase Erwachs.
Protein State Native
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Nur für Forschungszwecke