Learn More
R&D Systems™ Human Pancreas Whole Tissue Lysate (Adult Whole Lupus)
Beschreibung
The Human Pancreas Whole Tissue Lysate (Adult Whole Lupus) is derived from human. It has been validated for the following applications: Western Blot, Immunoprecipitation.
Spezifikation
Spezifikation
| Menge | 1 mg |
| Lagerungspuffer | HEPES (pH 7.9), MgCl2, KCl, EDTA, Sucrose, Glycerol, Sodium deoxycholate, NP-40, and a cocktail of protease inhibitors |
| Testspezifität | Total Protein - Lupus: Pancreas |
| Zelluläre Fraktion | Whole |
| Gewebezustand | Lupus |
| Kreuzreaktivität | Human |
| Wirtsspezies | Human |
| Konzentration | 5 mg/mL |
| Produkttyp | Human Pancreas Whole Tissue Lysate (Adult Lupus) |
| Inhalt und Lagerung | -80°C. Avoid freeze-thaw cycles. |
| Mehr anzeigen |
Nur für Forschungszwecke