Learn More
Invitrogen™ Human Pancreatic Polypeptide/PP ELISA Kit
Click to view available options
Menge:
5 x 96 Tests
96 Tests
Packungsgröße:
1 Stück
96 Stück
Beschreibung
Human Pancreatic Polypeptide/PP quantitates human Pancreatic Polypeptide/PP in serum, plasma, supernatant. The assay will exclusively recognize both natural and recombinant human Pancreatic Polypeptide/PP.
Pankreatisches Polypeptid (PP) ist ein 36-Aminosäure-Rückstandspeptid mit Sequenz- und 3-D-Struktur-Homologie zu NPY und PYY. PP ist das am wenigsten konservierte der drei Peptide und war das erste, das identifiziert wurde. Es wird fast ausschließlich in der endokrinen Bauchspeicheldrüse exprimiert und als Reaktion auf die cholinerge Stimulation und die Nahrungsaufnahme freigesetzt. PP hat hemmende Auswirkungen auf Gallenblasensekretion, Darmmotilität und Bauchspeicheldrüsensekretion. PP kann als Marker für bestimmte darmendokrine Tumore, einschließlich karzinoider Tumore, dienen.
Specifikationer
Specifikationer
| Zugriffsnummer | AV061413; C-terminales Peptid; HGNC:9327; IGSPP; IOPPP; Obinepitide; panceatisches Polypeptid; Pankreatisches Hormon; Pankreatisches Ikosapeptid; Pankreatisches Polypeptid; Pankreas-Polypeptid Y; Pankreas-Prohormon; Pankreas-Prohormon-Percursor; Pankreas-Prohormon-Vorläufer; PH; PI; PNP; PP; PP1; PPA1; PPase; Py; Prepro-PP (prepropankreatisches Polypeptid); SID6-8061 |
| Assay-Bereich | 4 bis 1.000 pg/ml |
| Assay-Empfindlichkeit: | 4 pg/mL |
| Konjugat | Biotin |
| Produkttyp | ELISA |
| Probentyp | Plasma, Serum, Überstand |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | Kolorimetrisches Mikrotiterplatten-Lesegerät |
| Gen-ID (Entrez) | P01298. |
| Gensymbol | PPY |
| Interassay-VK | <12% |
| Visa mer |
Korrigering av produktinnehåll
Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.
Produkttitel
Hittar du en möjlighet till förbättring?Dela en innehållskorrigering