Learn More
Invitrogen™ Human Pancreatic Polypeptide/PP ELISA Kit
Artikelnummer. 17185129
Click to view available options
Menge:
5 x 96 Tests
96 Tests
Packungsgröße:
1 Stück
96 Stück
Nur für Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Artikelnummer. 17185129
Marke: Invitrogen™ EH357RBX5
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Nur für Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
ELISA
Human Pancreatic Polypeptide/PP quantitates human Pancreatic Polypeptide/PP in serum, plasma, supernatant. The assay will exclusively recognize both natural and recombinant human Pancreatic Polypeptide/PP.
Pankreatisches Polypeptid (PP) ist ein 36-Aminosäure-Rückstandspeptid mit Sequenz- und 3-D-Struktur-Homologie zu NPY und PYY. PP ist das am wenigsten konservierte der drei Peptide und war das erste, das identifiziert wurde. Es wird fast ausschließlich in der endokrinen Bauchspeicheldrüse exprimiert und als Reaktion auf die cholinerge Stimulation und die Nahrungsaufnahme freigesetzt. PP hat hemmende Auswirkungen auf Gallenblasensekretion, Darmmotilität und Bauchspeicheldrüsensekretion. PP kann als Marker für bestimmte darmendokrine Tumore, einschließlich karzinoider Tumore, dienen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Zugriffsnummer AV061413; C-terminales Peptid; HGNC:9327; IGSPP; IOPPP; Obinepitide; panceatisches Polypeptid; Pankreatisches Hormon; Pankreatisches Ikosapeptid; Pankreatisches Polypeptid; Pankreas-Polypeptid Y; Pankreas-Prohormon; Pankreas-Prohormon-Percursor; Pankreas-Prohormon-Vorläufer; PH; PI; PNP; PP; PP1; PPA1; PPase; Py; Prepro-PP (prepropankreatisches Polypeptid); SID6-8061
Assay-Bereich 4 bis 1.000 pg/ml
Assay-Empfindlichkeit: 4 pg/mL
Konjugat Biotin
Produkttyp ELISA
Probentyp Plasma, Serum, Überstand
Zur Verwendung mit (Geräte) Kolorimetrisches Mikrotiterplatten-Lesegerät
Gen-ID (Entrez) P01298.
Gensymbol PPY
Interassay-VK <12%
Intraassay-VK <10%
Kitinhalt Vorbeschichtete 96-Mikrotiterplatte, Standard, Assay-Verdünnungskonzentrat, biotinylierter Nachweisantikörper, SAV-HRP, Waschpuffer, Chromogen, Stopplösung, Dichtungsfolien für Mikrotiterplatten, Standard, Assay Diluent concentrate, Biotinylated Detection Antibody, SAV-HRP, Wash Buffer, Chromogen, Stop Solution, Adhesive Plate Covers
Marker oder Farbstoff HRP
Menge 5 x 96 Tests
Kennzeichnung Nur für Forschungszwecke
Probenvolumen Überstand, 50 μl; Serum, 50 μl; Plasma, 50 μl
Lagerungsbedingungen 2 bis 8 °C
Ziel PPY
Prüfzeit 1 h 20 min
Gesamte Assay-Zeit 4 h 45 min