missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Invitrogen™ ELISA-Kit für humanes pankreatisches Polypeptid/PP
Click to view available options
Menge:
10 x 96 Tests
Packungsgröße:
10 Stück
Beschreibung
Pankreatisches Polypeptid (PP) ist ein 36-Aminosäure-Rückstandspeptid mit Sequenz- und 3-D-Struktur-Homologie zu NPY und PYY. PP ist das am wenigsten konservierte der drei Peptide und war das erste, das identifiziert wurde. Es wird fast ausschließlich in der endokrinen Bauchspeicheldrüse exprimiert und als Reaktion auf die cholinerge Stimulation und die Nahrungsaufnahme freigesetzt. PP hat hemmende Auswirkungen auf Gallenblasensekretion, Darmmotilität und Bauchspeicheldrüsensekretion. PP kann als Marker für bestimmte darmendokrine Tumore, einschließlich karzinoider Tumore, dienen.
Spezifikation
Spezifikation
| Zugriffsnummer | P01298 |
| Assay-Bereich | 4 bis 1.000 pg/ml |
| Assay-Empfindlichkeit: | 4 pg/ml |
| Konjugat | Biotin |
| Produkttyp | ELISA |
| Probentyp | Plasma, Serum, Überstand |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | Kolorimetrisches Mikrotiterplatten-Lesegerät |
| Gen-ID (Entrez) | 5539 |
| Gensymbol | PPY |
| Interassay-VK | < 12% |
| Mehr anzeigen |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur