Learn More
Human PARP10 (ARTD10) knockout A549 cell lysate, 1 Kit
Artikelnummer. 32157402 Alle ansehen Abcam Produkte
Artikelnummer. 32157402 Lieferant Abcam Lieferanten-Nr. ab2585641Kit
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 30-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Human PARP10 (ARTD10) knockout A549 cell/tissue lysate.
  • Species: Human
  • Tissue: PARP10 (ARTD10) knockout A549