Learn More
Human PD-1 (Research Grade Pembrolizumab Biosimilar) Antibody, R&D Systems™
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 18775905
Change view
Click to view available options
Menge:
100 μg
25 μg
Packungsgröße:
100 Mikrogramm
25 Mikrogramm
Artikelnummer. Menge unitSize
18775905 25 μg 25 Mikrogramm
18736065 100 μg 100 Mikrogramm
2 options
Artikelnummer. 18775905
Marke: R&D Systems MAB11380SP
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Human Monoclonal Antibody
PD-1 Monoclonal antibody specifically detects PD-1 in Human samples. It is validated for Flow Cytometry
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Antigen PD-1
Anwendungen Flow Cytometry
Klassifikation Monoclonal
Klon Hu121
Konjugat Unconjugated
Verdünnung Flow Cytometry 0.25 ug/10^6 cells
Zusammensetzung Lyophilized from a 0.2 μm filtered solution in PBS with Trehalose. *Small pack size (SP) is supplied either lyophilized or as a 0.2 μm filtered solution in PBS.
Gen-Alias CD279, CD279 antigen, hPD-1, PD1, PD1hPD-l, PDCD1, programmed cell death 1, programmed cell death protein 1, Protein PD-1, SLEB2
Wirtsspezies Human
Immunogen Human PD-1
Reinigungsverfahren Protein A or G purified from cell culture supernatant
Menge 25 μg
Regulatorischer Status RUO
Primär oder sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 5133
Rekonstitution Reconstitute at 0.5 mg/mL in sterile PBS.
Zielspezies Human
Inhalt und Lagerung Use a manual defrost freezer and avoid repeated freeze-thaw cycles. 12 months from date of receipt, -20 to -70 °C as supplied. 1 month, 2 to 8 °C under sterile conditions after reconstitution. 6 months, -20 to -70 °C under sterile conditions after reconstitution.
Form Purified
Isotype IgG4 κ