Learn More
Invitrogen™ Human PDGF-C ELISA Kit
Artikelnummer. 17175139
Click to view available options
Menge:
5 x 96 Tests
96 Tests
Packungsgröße:
1 Stück
96 Stück
Nur für Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Artikelnummer. 17175139
Marke: Invitrogen™ EH365RBX5
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Nur für Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
ELISA
Human PDGF-C quantitates human PDGF-C in serum, plasma, supernatant. The assay will exclusively recognize both natural and recombinant human PDGF-C.
Sphingosinkinase 2 (Sphk2) katalysiert die Phosphorylierung von Sphingosin zu Sphingosin--Phosphat (S1P), einem wichtigen Signalmolekül mit intra- und extrazellulären Funktionen. Innerhalb der Zelle fungiert S1P wie andere Sphingolipid-Metaboliten wie Ceramid und Sphingosin als Signalmolekül. S1P wurde bei der Regulierung der Zelldifferenzierung, der Calciummobilisierung aus intrazellulären Speichern und der Apoptose impliziert. Die Zelloberflächenrezeptoren für S1P sind die EDG-Familie von G-Protein-gekoppelten Rezeptoren (S1P-Rezeptoren). Diese Rezeptoren koppeln an mehrere G-Proteine (z. B. S1P koppelt an Gi, S1P2 und S1P3 koppeln an Gq, G13 und zu Gi) und regulieren einen extrem breiten Bereich von zellulären Ereignissen, einschließlich Zellmotilität, Überleben, Apoptose, Migration und Zellzellinteraktion. Wichtige Rollen für S1P wurden auch bei der Regulation von Kardiogenese, Gefäßreifung, Oozytenüberleben, Immunzellhandel, Zellen des neuronalen Systems und Knochenzellen gemeldet. Die S1P-Werte werden durch die Aktivität von Sphk (Sphk1 und Sphk2) reguliert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Zugriffsnummer 1110064L01Rik; AI647969; C76851; FALLOTEIN; MGC102297; PDGFC; PDGF-C; PDGFC latente Form; PDGFC Rezeptorbindungsform; vom Thrombozyten abgeleiteter Wachstumsfaktor C; vom Thrombozyten abgeleiteter Wachstumsfaktor C; latente Form; vom Thrombozyten abgeleiteter Wachstumsfaktor C, Rezeptorbindungsform; vom Thrombozyten abgeleiteter Wachstumsfaktor, C Polypeptid; rScdfg; Scdgf; sekretorisches Wachstumsfaktor-ähnliches Protein; Spinalschnur-abgeleiteter Wachstumsfaktor; UNQ174/PRO200; VEGF-E
Assay-Bereich 0,81 bis 200 ng/ml
Assay-Empfindlichkeit: 0,81 ng/mL
Konjugat Biotin
Produkttyp ELISA
Probentyp Plasma, Serum, Überstand
Zur Verwendung mit (Geräte) Kolorimetrisches Mikrotiterplatten-Lesegerät
Gen-ID (Entrez) Q9NRA1.
Gensymbol PDGFC
Interassay-VK <12%
Intraassay-VK <10%
Kitinhalt Vorbeschichtete 96-Mikrotiterplatte, Standard, Assay-Verdünnungskonzentrat, biotinylierter Nachweisantikörper, SAV-HRP, Waschpuffer, Chromogen, Stopplösung, Dichtungsfolien für Mikrotiterplatten, Standard, Assay Diluent concentrate, Biotinylated Detection Antibody, SAV-HRP, Wash Buffer, Chromogen, Stop Solution, Adhesive Plate Covers
Marker oder Farbstoff HRP
Menge 5 x 96 Tests
Kennzeichnung Nur für Forschungszwecke
Probenvolumen Überstand, 50 μl; Serum, 50 μl; Plasma, 50 μl
Lagerungsbedingungen 2 bis 8 °C
Ziel PDGF-C
Prüfzeit 1 h 20 min
Gesamte Assay-Zeit 4 h 45 min