missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Gibco™ Human Persephin Recombinant Protein, PeproTech®

Artikelnummer. 17834673
Change view
Click to view available options
Menge:
1 mg
100 μg
20 μg
250 μg
5 μg
500 μg
Packungsgröße:
1 Milligramm
100 Mikrogramm
20 Mikrogramm
250 Mikrogramm
5 Mikrogramm
500 Mikrogramm
Artikelnummer. Menge unitSize
17834673 100 μg 100 Mikrogramm
17844433 1 mg 1 Milligramm
17814133 20 μg 20 Mikrogramm
17883933 250 μg 250 Mikrogramm
17854433 500 μg 500 Mikrogramm
17863933 5 μg 5 Mikrogramm
6 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 17834673

Marke: Gibco™ 45012100UG

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Recombinant Protein

Recombinant Human Persephin is a disulfide-linked homodimer, composed of two 10.4 kDa polypeptide chains (194 total amino acid residues). Each chain contains seven conserved cysteine residues, one of which (Cys 64) is used for inter-chain disulfide bridging, and the others are involved in the intramolecular ring formation known as the cysteine knot configuration. This product is shipped at ambient temperature. For storage, handling and reconstitution information, please see the lot-specific Certificate of Analysis

Persephin is a disulfide-linked, homodimeric, neurotrophic factor structurally related to GDNF, artemin, and neurturin. These proteins belong to the cysteine-knot family of growth factors that assume stable dimeric structures. Persephin signals through a multicomponent receptor system, composed of RET and one of four GFR alpha (alpha1-alpha4) receptors. The GFRalpha4 was first identified in chicken, and was later shown to be the preferential binding subunit for persephin. Persephin promotes the survival of ventral midbrain dopaminergic neurons and motor neurons after sciatic nerve oxotomy, and, like GDNF, promotes ureteric bud branching. However, in contrast to GDNF and neurturin, persephin does not support the survival of peripheral neurons.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Zugriffsnummer O60542
Zur Verwendung mit (Anwendung) ELISA, Functional Assay, Western Blot
Zusammensetzung protein with no preservative
Gen-ID (Entrez) 5623
Molekulargewicht 20.8 kDa
Name Human Persephin
Menge 100 μg
Quelle E. coli
Kennzeichnung RUO
Endotoxin-Konzentration <1 EU/ μg
Gen-Alias Persephin; PSP; Pspn
Gebräuchliche Bezeichnung PSPN
Gensymbol PSPN
Biologische Aktivität Human Persephin induces RET phosphorylation using a concentration range of 0.1-1.0 ng/ml Human Persephin binds to mammalian GFRa4 with the Kd of 100 pM. Other members of the GDNF family (Artemin, GDNF and Neurturin) do not bind to mammalian GFRa4.
Konjugat Unconjugated
Rekombinant Recombinant
Sequenz RALSGPCQLW SLTLSVAELG LGYASEEKVI FRYCAGSCPR GARTQHGLAL ARLQGQGRAH GGPCCRPTRY TDVAFLDDRH RWQRLPQLSA AACGCGG
Inhalt und Lagerung -20°C
Expressionssystem E. coli
Form Lyophilized
Reinheits- oder Qualitätsgrad ≥ 98% by SDS-PAGE gel and HPLC analyses.
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.