Learn More
Applied Biosystems™ Endogene Kontrolle für PGK1 (Phosphoglycerat-Kinase 1) (VIC™/MGB-Sonde, mit Primerbegrenzung), Mensch
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 10432645 Alle ansehen Applied Biosystems Produkte
Change view
Click to view available options
:
2500 Reaktionen
Artikelnummer.
10432645 2500 Reaktionen
1 options
Nur für Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Artikelnummer. 10432645
Marke: Applied Biosystems™ 4326318E
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Nur für Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Endogene Kontrolle für PGK1 (Phosphoglycerat-Kinase 1) (VIC™/MGB-Sonde, mit Primerbegrenzung), Mensch
Applied Biosystems™ endogene Kontrolle für humanes PGK1 (Phosphoglyceratkinase 1) (VIC™ ⁄ MGB-Sonde, Primerbegrenzung) ist als endogene Kontrolle vorgesehen. Sie ermöglicht die relative Quantifizierung der Genexpression in cDNA-Proben unter Verwendung anderer Assays zur Bestimmung der Genexpression. Die MGM-Sonde wird mit VIC™ Farbstoff markiert, und die Primer sind begrenzt. Kann für Multiplex- oder Singleplex-PCR-Reaktionen verwendet werden. Eine endogene Kontrolle ist zur Verwendung mit inventarisierten und nicht inventarisierten TaqMan™ Assays zur Bestimmung der Genexpression, anwenderdefinierten TaqMan™ Assays zur Bestimmung der Genexpression und⁄oder benutzerdefinierte TaqMan™ Primern und Sonden vorgesehen.
Assay-Details:
Gen-Symbol: PGK1
RefSeq: NM_000291.2
Lage der Exon-Sonde: 4 – 5
Amplikongröße: 75
Entsprechende TaqMan Assay-ID: Hs9999906_m1
TaqMan™ Endogenous Controls
Unter Verwendung von TaqMan™ Endogenous Controls zur Ermittlung der Quantifizierung von Genexpression kann auf eine monatelange Assay-Konzipierung, Formulierung und Erprobung völlig verzichtet werden. Mit dieser praktischen Sammlung vorgefertigter Sonden- und Primer-Sets können Sie die Menge der Proben-RNA oder -DNA in einer Reaktion normalisieren.
Vollständige Lösung für quantitative Genexpression
Fällt es schwer zu entscheiden, welche Kontrollen zur Quantifizierung der Genexpression verwendet werden sollen — selbst mit detaillierten Informationen über biologische Systeme? TaqMan™ Endogenous Controls erübrigt ein langwieriges Ausprobieren bei der Auswahl von Kontrollen für die meisten gängigen Gene bei Mensch, Maus, Ratte und Eukaryoten.
Einfache Handhabung
Alle Komponenten der TaqMan™ Endogenous Controls sind qualitätsgeprüft, in einem einzigen 20x-Gemisch formuliert und auf ihre Funktionalität überprüft. Die Kontrollen sind nicht nur anwenderfreundlich, sondern auch mit den universellen Bedingungen für zweischrittige RT-PCR ganzheitlich kompatibel. Fügen Sie einfach TaqMan™ Universal PCR Master Mix (mit oder ohne AmpErase™ UNG) und ihre cDNA-Probe hinzu, um empfindliche, reproduzierbare und wirklich quantitative Daten zur Genexpression auf Instrumenten von Applied Biosystems, einschließlich Applied Biosystems 7900HT, 7300, 7500 Real-Time PCR Systems sowie 7000 und 7700 Sequence Detection Systems, zu generieren.
Flexibles Angebot
Wir stellen jede endogene Kontrolle mithilfe unserer bewährten 5'-Nukleasechemie her. Für maximale Flexibilität können Sie zwischen zwei verschiedenen Reporter-Farbstoffen und zwei Quenchern wählen:
  • Eine mit FAM™ Farbstoff markierte TaqMan™ MGB-Sonde (250 nM, Endkonzentration) und zwei unmarkierte PCR-Primer (jeweils 900 nM)
  • Eine mit VIC™ Farbstoff markierte TaqMan™ MGB-Sonde (250 nM, Endkonzentration) und zwei unmarkierte PCR-Primer (jeder y-Primer auf 150 nM begrenzt)
  • Eine mit VIC™ Farbstoff markierte TAMRA™ Sonde (250 nM, Endkonzentration) und zwei unmarkierte PCR-Primer (jeder y-Primer auf 150 nM begrenzt)
    Die Wahl der richtigen endogenen Kontrolle
    Endogene Kontrollen können die Expressionswerte von Zielgenen durch Korrigieren der Unterschiede in der in die PCR-Reaktionswells geladenen DNA-Menge normalisieren. Für beste Ergebnisse stellen Sie sicher, dass die endogene Kontrolle durchgängig in dem zu testenden Probensatz exprimiert wird. Die Expression der endogenen Kontrolle muss in allen Proben der Untersuchung einheitlich sein. Achten Sie bei Multiplexing darauf, dass der Genexpressionswert der endogenen Steuerung größer ist als der des Ziels.
    Multiplex- und Singleplex-PCR im Vergleich
    Alle TaqMan™ Endogenous Controls, die mit dem VIC™ Reporter-Farbstoff markierte Proben enthalten, sind Primer-begrenzt. Dies ermöglicht Multiplexing von TaqMan™ Endogenous Controls mit Assays zur Bestimmung der Zielgenexpression, sofern das Kontrollgen reichlicher als das Zielgen exprimiert ist. Alle TaqMan™ Endogenous Controls, die mit dem FAM™ Reporter-Farbstoff markierte Sonden enthalten, sind nicht Primer-begrenzt und nicht für Multiplexing vorgesehen.
    Nur für Forschungszwecke. Nicht zur Verwendung bei diagnostischen Verfahren.
  • TRUSTED_SUSTAINABILITY
    Spezifikation
    Inhalt und Lagerung 4 Röhrchen mit einem vorformulierten 20x-Assaygemisch (1 Sonde und 2 Primer), Kontroll-Primersonden-Set(s)
    Lagerung bei –15 bis –25 °C
    Beschreibung Human PGK1 (Phosphoglyceratkinase 1) Endogenous Control, 2500 Reaktionen, flüssig, VIC™ Etikett, Menschen, 75 Amplikongröße, Versand bei Raumtemperatur, empfohlene Lagerung bei –15 bis –25 °C, für Echtzeit-PCR (qPCR), Echtzeit-PCR-basierte Genexpressionsprofilierung
    Menge 2500 Reaktionen
    Zur Verwendung mit (Anwendung) Genexpression