missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Human Phospho-GSK-3 beta (S9) Antibody, R&D Systems™
GREENER_CHOICE

Artikelnummer. 18702678
Change view
Click to view available options
Menge:
100 μg
25 μg
Packungsgröße:
100 Mikroliter
25 Mikroliter
Artikelnummer. Menge unitSize
18702678 100 μg 100 Mikroliter
18736909 25 μg 25 Mikroliter
2 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 18702678

Marke: R&D Systems MAB8934

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Rabbit Monoclonal Antibody

GSK-3 beta Monoclonal specifically detects GSK-3 beta in Human samples. It is validated for Western Blot, Simple Western, Immunocytochemistry.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Antigen GSK-3 beta
Anwendungen Western Blot, Immunocytochemistry
Klassifikation Monoclonal
Klon 1253C
Konjugat Unconjugated
Verdünnung Western Blot 0.5 ug/mL, Simple Western 5 ug/mL, Immunocytochemistry 1-25 ug/mL
Zusammensetzung Lyophilized from a 0.2 μm filtered solution in PBS with Trehalose. *Small pack size (SP) is supplied as a 0.2 μm filtered solution in PBS. with Sodium Azide
Gen-Zugriffsnummer P49840
Gen-Alias EC 2.7.11, EC 2.7.11.26, glycogen synthase kinase 3 beta, glycogen synthase kinase-3 beta, GSK3 beta, GSK-3 beta, GSK3B, GSK3beta isoform
Gensymbole GSK3B
Wirtsspezies Rabbit
Immunogen Phosphopeptide containing the human GSK-3 beta S9 site
Reinigungsverfahren Protein A or G purified from cell culture supernatant
Menge 100 μg
Regulatorischer Status RUO
Primär oder sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 2932
Testspezifität Detects human GSK-3 beta when phosphorylated at S9 in Western blots.
Rekonstitution Reconstitute at 0.5 mg/mL in sterile PBS.
Zielspezies Human
Inhalt und Lagerung Use a manual defrost freezer and avoid repeated freeze-thaw cycles. 12 months from date of receipt, -20 to -70 degreesC as supplied. 1 month, 2 to 8 degreesC under sterile conditions after reconstitution. 6 months, -20 to -70 degreesC under sterile conditions after reconstitution.
Form Purified
Isotype IgG
Vedi altri risultati Mostra meno risultati

For Research Use Only

Titolo del prodotto
Selezionare un problema

Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.