missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Human Phospho-MLKL (T357) Antibody, R&D Systems™
GREENER_CHOICE

Artikelnummer. 18730148
Change view
Click to view available options
Menge:
100 μg
25 μg
Packungsgröße:
100 Mikrogramm
25 Mikrogramm
Artikelnummer. Menge unitSize
18730148 25 μg 25 Mikrogramm
18734128 100 μg 100 Mikrogramm
2 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 18730148

Marke: R&D Systems MAB9187SP

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Mouse Monoclonal Antibody

MLKL Monoclonal specifically detects MLKL in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Antigen MLKL
Anwendungen Immunohistochemistry
Klassifikation Monoclonal
Klon 954702
Konjugat Unconjugated
Verdünnung Immunohistochemistry 1-25 ug/mL
Zusammensetzung Lyophilized from a 0.2 μm filtered solution in PBS with Trehalose. *Small pack size (SP) is supplied as a 0.2 μm filtered solution in PBS. with No Preservative
Gen-Zugriffsnummer Q8NB16
Gen-Alias FLJ34389, mixed lineage kinase domain-like, mixed lineage kinase domain-like protein
Wirtsspezies Mouse
Immunogen Phosphopeptide containing the human MLKL T357 site Accession # Q8NB16
Reinigungsverfahren Protein A or G purified from cell culture supernatant
Menge 25 μg
Regulatorischer Status RUO
Primär oder sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 197259
Testspezifität Detects human MLKL when phosphorylated at T357.
Rekonstitution Reconstitute at 0.5 mg/mL in sterile PBS.
Zielspezies Human
Inhalt und Lagerung Use a manual defrost freezer and avoid repeated freeze-thaw cycles. 12 months from date of receipt, -20 to -70 degreesC as supplied. 1 month, 2 to 8 degreesC under sterile conditions after reconstitution. 6 months, -20 to -70 degreesC under sterile conditions after reconstitution.
Form Purified
Isotype IgG2a
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.