Learn More
Human Phospho-MLKL (T357) Antibody, R&D Systems™
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. p-7083326
Change view
Click to view available options
Menge:
100 μg
25 μg
Packungsgröße:
100 Mikrogramm
25 Mikrogramm
Artikelnummer. Menge unitSize
18730148 25 μg 25 Mikrogramm
18734128 100 μg 100 Mikrogramm
2 options
Artikelnummer. 18730148
Marke: R&D Systems MAB9187SP
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Mouse Monoclonal Antibody
MLKL Monoclonal specifically detects MLKL in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Antigen MLKL
Anwendungen Immunohistochemistry
Klassifikation Monoclonal
Klon 954702
Konjugat Unconjugated
Verdünnung Immunohistochemistry 1-25 ug/mL
Zusammensetzung Lyophilized from a 0.2 μm filtered solution in PBS with Trehalose. *Small pack size (SP) is supplied as a 0.2 μm filtered solution in PBS. with No Preservative
Gen-Zugriffsnummer Q8NB16
Gen-Alias FLJ34389, mixed lineage kinase domain-like, mixed lineage kinase domain-like protein
Wirtsspezies Mouse
Immunogen Phosphopeptide containing the human MLKL T357 site Accession # Q8NB16
Reinigungsverfahren Protein A or G purified from cell culture supernatant
Menge 25 μg
Regulatorischer Status RUO
Primär oder sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 197259
Testspezifität Detects human MLKL when phosphorylated at T357.
Rekonstitution Reconstitute at 0.5 mg/mL in sterile PBS.
Zielspezies Human
Inhalt und Lagerung Use a manual defrost freezer and avoid repeated freeze-thaw cycles. 12 months from date of receipt, -20 to -70 degreesC as supplied. 1 month, 2 to 8 degreesC under sterile conditions after reconstitution. 6 months, -20 to -70 degreesC under sterile conditions after reconstitution.
Form Purified
Isotype IgG2a